Merck
B8381
Sigma-Aldrich
Galle bovine und ovine
bile acid mixture
Synonym(e):
Bile acids
Größe auswählen
25 G
CHF 89.20
10 G
CHF 104.00
100 G
CHF 587.00
CHF 89.20
Voraussichtliches Versanddatum16. März 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 89.20
10 G
CHF 104.00
100 G
CHF 587.00
About This Item
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.26
CHF 89.20
Voraussichtliches Versanddatum16. März 2025
Biologische Quelle
bovine
ovine
Qualitätsniveau
Form
powder
Methode(n)
microbiological culture: suitable
Anwendung
Galle aus Rindern und Schafen kann in der bakteriologischen Forschung eingesetzt werden, um die Anpassung von Bakterien wie Lactobacillus an Gallensalz zu untersuchen.
Zur Verwendung in der Bakteriologie.
Biochem./physiol. Wirkung
Die Bildung von Gallensäuren aus Cholesterin ist wesentlich für die Cholesterinhomöostase. Folglich arbeiten Gallensäuren und Alkohole an der Absorption von Lipiden aus dem Magen-Darm-Trakt. Die Klasse besteht aus einer komplexen Mischung ähnlicher Verbindungen, die ein schwieriges analytisches Problem darstellt. LC/MS und GC/MS wurden erfolgreich zum Aufklären solcher Mischungen eingesetzt.
Komponenten
Mischung aus freien und konjugierten Gallensäuren, mindestens 50 % Gallensalze
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Erwann Hamon et al.
Journal of proteome research, 11(1), 109-118 (2011-11-02)
The identification of cell determinants involved in probiotic features is a challenge in current probiotic research. In this work, markers of bile tolerance in Lactobacillus casei were investigated using comparative proteomics. Six L. casei strains were classified on the basis
Fabiane Cristina Petry et al.
Food & function, 8(11), 3951-3963 (2017-10-04)
The composition of carotenoids (carotenes and free and acylated xanthophylls) and their bioaccessibilities were determined for the first time in pulps of mandarins cultivated in Brazil. Two cultivars of mandarin, Citrus reticulata Blanco cv. 'Ponkan' and Citrus reticulata × C.
Caroline Fässler et al.
European journal of nutrition, 45(8), 445-453 (2006-10-13)
Resistant starch (RS) is known for potential health benefits in the human colon. To investigate these positive effects it is important to be able to predict the amount, and the structure of starch reaching the large intestine. The aim of
A Paziewska-Harris et al.
The Journal of parasitology, 104(1), 96-100 (2017-11-03)
The long-term storage of Cryptosporidium life-cycle stages is a prerequisite for in vitro culture of the parasite. Cryptosporidium parvum oocysts, sporozoites, and intracellular forms inside infected host cells were stored for 6-12 mo in liquid nitrogen utilizing different cryoprotectants (dimethyl
A Paziewska-Harris et al.
Parasitology research, 115(7), 2873-2877 (2016-04-21)
Viability estimation of the highly resistant oocysts of Cryptosporidium remains a key issue for the monitoring and control of this pathogen. We present here a simple 'one tube' quantitative PCR (qPCR) protocol for viability estimation using a DNA extraction protocol
Artikel
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.