Wichtige Dokumente
30129
L-Cystein -hydrochlorid Monohydrat
BioUltra, ≥99.0% (RT)
Synonym(e):
L-Cysteine hydrochloride hydrate (1:1:1)
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
BioUltra
Assay
≥99.0% (RT)
Form
crystals
Optische Aktivität
[α]20/D +5.6±0.3°, c = 5% in 5 M HCl
Verunreinigungen
insoluble matter, passes filter test
≤0.5% foreign amino acids
Glührückstand
≤0.05% (as SO4)
Farbe
white
Löslichkeit
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
Anionenspuren
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
Kationenspuren
Al: ≤10 mg/kg
As: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
NH4+: ≤500 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV-Absorption
λ: 260 nm Amax: 1.0
λ: 280 nm Amax: 0.3
SMILES String
O.Cl.N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S.ClH.H2O/c4-2(1-7)3(5)6;;/h2,7H,1,4H2,(H,5,6);1H;1H2/t2-;;/m0../s1
InChIKey
QIJRTFXNRTXDIP-JIZZDEOASA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.