Merck
MAK309
Sigma-Aldrich
Gallensäure-Assay-Kit
sufficient for 100 fluorometric tests
Synonym(e):
Assaykit für Gesamtgallensäuren, Gallensäure-Quantifizierungskit
Größe auswählen
1 KIT
CHF 519.00
CHF 519.00
Versandbereit am11. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 KIT
CHF 519.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12161503
NACRES:
NA.84
CHF 519.00
Versandbereit am11. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Nachweisverfahren
fluorometric
Relevante Krankheit(en)
gastrointestinal diseases; cancer; cardiovascular diseases
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Säugetiere weisen in der Regel zwölf verschiedene Gallensäuretypen auf, wobei Cholsäure und Chenodesoxycholsäure die beiden Primärtypen darstellen.[1] Diese können zu sekundären Gallensäuren dehydroxiliert werden. Diese vier Typen können schließlich zu Taurin oder Glycin konjugiert werden, sodass 8 verschiedene konjugierte Gallensäuren entstehen. Der Gallensäuregehalt in Stuhl, Blut, Urin und Galle kann als Marker für verschieden Krankheiten wie Hyperlipidämie, Cholestase, Gallensteine, Dickdarmkrebs usw. verwendet werden.[2][3] Gallensäuren kommen auch in Form von Sulfatsalzen vor, die als Gallensäuresulfate bekannt sind. Durch Sulfatierung wird die Löslichkeit von Gallensäure erhöht und die intestinale Absorption verringert, wodurch die Stuhl- und Urinausscheidung optimiert wird.
Anwendung
Das Gallensäure-Assay-Kit wird zur Quantifizierung des Gallensäuregehalts in Plasma verwendet.[4]
Leistungsmerkmale und Vorteile
Kompatibel mit Handhabungssystemen mit hohem Durchsatz.
Eignung
Geeignet zur quantitativen Bestimmung von Gallensäuren (gesamt) und zur Beurteilung der Wirkung von Arzneimitteln auf den Gallensäurenstoffwechsel in Serum, Plasma, Urin und anderen biologischen Proben.
Prinzip
Dieses Gallensäure-Assay-Kit bietet eine praktische fluorimetrische Methode zur Messung von Gallensäuren (gesamt) in biologischen Proben. Bei diesem Assay reagiert 3-Hydroxysteroid-Dehydrogenase mit allen zwölf Gallensäuren und wandelt NAD zu NADH um, wodurch eine Sonde zu einem stark fluoreszierendem Produkt reduziert wird. Die daraus resultierende Fluoreszenzintensität (γex = 530 nm/γem = 585 nm) ist linear zur Gallensäurekonzentration in der Probe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Tarek Besheer et al.
The Turkish journal of gastroenterology : the official journal of Turkish Society of Gastroenterology, 29(3), 299-307 (2018-05-15)
Chronic hepatitis C (CHC)-related mortality generally results from cirrhosis and subsequent complications. We aimed to investigate the potential role of plasma bile acid levels and ABCB11 1331T > C (V444A, rs2287622) (ATP-binding cassette subfamily B, member 11) gene polymorphism in
Bile acids: chemistry, physiology, and pathophysiology.
Monte M J, et al.
World Journal of Gastroenterology, 15(7), 804-804 (2009)
Hung Phuc Nguyen et al.
Journal of animal science, 98(12) (2020-11-18)
A 16-wk growth trial was conducted to examine the effects of dietary replacement of fish meal by defatted soybean meal (SBM) and fermented soybean meal (FSBM) with taurine supplementation on growth performance, nutrient apparent digestibility coefficient (ADC) and biological parameters
Bile acid transporters and regulatory nuclear receptors in the liver and beyond.
Halilbasic E, et al.
Journal of Hepatology, 58(1), 155-168 (2013)
Ahmed Dawood Mohammed et al.
Nature communications, 13(1), 525-525 (2022-01-28)
Mucosal antibodies maintain gut homeostasis by promoting spatial segregation between host tissues and luminal microbes. Whether and how mucosal antibody responses influence gut health through modulation of microbiota composition is unclear. Here, we use a CD19-/- mouse model of antibody-deficiency
Questions
1–8 of 8 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Is a solid, black round 96-well bottom plate sufficient for the assay, or is a 96-well black plate with a clear bottom necessary?
    1 answer
    1. A black, round-bottom plate can be used for this assay instead of a black, clear-bottom plate. Although there may be slight variations in the standard curve (resulting in a higher slope compared to a black flat-bottom plate), the standard curve remains linear, making the black round-bottom plate suitable for use.
      Helpful?
  4. Is it feasible to dilute mouse plasma 20X for use with the Bile Acid quantification kit (catalog number: MAK309), considering that it requires a significant amount of samples (20 µl per well, in duplicate)?
    1 answer
    1. The sample volume required for Kit MAK309 is optimized as per the specifications provided in the kit bulletin. Diluting the plasma 20X is not advisable as it would result in a loss of assay sensitivity. Upon confirming with the vendor, it was advised that the sample volume can be scaled down to half the volume in each step, with the other components adjusted accordingly. However, diluting the samples is not recommended as it would compromise sensitivity. Alternatively, the assay can be adapted for use in a 384-well plate or a half-area 96-well plate, such as CLS3880, which have smaller well volumes and can accommodate smaller sample volumes. For further details, refer to the Scaling Down Volume Procedure from the Vendor document.
      Helpful?
  5. Can bile acids from HepG2 cell culture supernatants be checked using this kit?
    1 answer
    1. Unfortunately, the kit has not been validated with cell culture supernatant, and there are no relevant citations for this particular use. While the expected level of bile acid in HepG2 cell culture supernatant is unknown, given that significant amounts of unconjugated bile acids are released into the medium of HepG2 cell cultures, the sample might be compatible with the kit. It is advisable to conduct an initial serial dilution of the sample to identify the appropriate dilution factor that yields results within the linear detection range (1-150 uM bile acid). The Sample Blank should be adjusted to accommodate possible interference in the sample matrix. If the initial results are not satisfactory, further dilution of the sample may be necessary.
      Helpful?
  6. Is it possible to use the MAK309 bile acid assay kit to measure unknown quantities of bile acids in a solution, such as NaOH? Would NaOH interfere with the assay, and can standards of known bile acid concentration in the same solution be used to address this?
    1 answer
    1. The MAK309 assay has not been tested in a NaOH solution. It is believed that it should work, but if the NaOH solution is basic, it may interfere with the enzymes in the kit. Neutralizing the pH of the NaOH solution before performing the assay is recommended if possible. Additionally, a test run of the kit could be conducted by preparing the internal standard in NaOH. It is important to use NaOH as the blank instead of water to adjust for any changes in the measured bile acid concentration due to the use of NaOH.
      Helpful?
  7. I am looking for the protocol for this bile acids kits MAK309-1KT
    1 answer
    1. The technical bulletin for the Product MAK309 can be accessed in the DOCUMENTATION section of the Product Detail Page under 'More Documents'. Please see the links below:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/mak309#product-documentation
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/350/583/mak309bul.pdf
      Helpful?
  8. Hi, I'm looking for a Bile Acid Assay Kit to detect bile acids in stool. Do you have any information/products that may be useful for this purpose? Thanks, Alicia
    1 answer
    1. Product MAK309, Bile Acid Assay Kit, is a fluorometric assay kit that is suitable for the quantitative determination of total bile acids and evaluation of drug effects on bile acid metabolism in serum, plasma, urine and other biological samples. For assay information, please review this data sheet: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/350/583/mak309bul.pdf
      If you would like to search other options , we also offer product MAK382, Total Bile Acids (TBA) Assay kit (Colorimetric), which is a kit that can detect as little as 1μM of bile acids in biological fluids such as serum, plasma, bile, urine, saliva, etc. For assay information, please review this data sheet: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/401/650/mak382bul-ms.pdf