Wichtige Dokumente
B1381
8-Bromoguanosine 3′,5′-cyclic monophosphate sodium salt
≥98% (HPLC), powder
Synonym(e):
8-Br-cGMP, 8-Bromo-cyclic GMP
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Löslichkeit
H2O: 50 mg/mL
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Na+].NC1=Nc2c(nc(Br)n2[C@@H]3O[C@@H]4COP([O-])(=O)O[C@H]4[C@H]3O)C(=O)N1
InChI
1S/C10H11BrN5O7P.Na/c11-9-13-3-6(14-10(12)15-7(3)18)16(9)8-4(17)5-2(22-8)1-21-24(19,20)23-5;/h2,4-5,8,17H,1H2,(H,19,20)(H3,12,14,15,18);/q;+1/p-1/t2-,4-,5-,8-;/m1./s1
InChIKey
ZJRFCXHKYQVNFK-YEOHUATISA-M
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- as a cyclic guanosine 3′:5′-monophosphate (cGMP) agonist in the collapse assay in retinal ganglion axons(10)
- as a component of reaction buffer in in vitro kinase activity assay of recombinant protein kinase (PKG)(11)
- as a cyclic nucleotide analog for the induction of cyclic nucleotide-gated channel (CNGA and CNGC) expression in human embryonic kidney cells(12)
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.