Merck
495320
Sigma-Aldrich
ODQ
A cell-permeable, potent and selective inhibitor of nitric oxide (NO)-sensitive guanylyl cyclase (IC₅₀ = 20 nM).
Synonym(e):
ODQ
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H5N3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
187.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (TLC and HPLC)
Form
powder
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
light yellow
Löslichkeit
DMSO: 25 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C9H5N3O2/c13-9-12-7-4-2-1-3-6(7)10-5-8(12)11-14-9/h1-5H
InChIKey
LZMHWZHOZLVYDL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein potenter und selektiver Inhibitor der Stickstoffoxid(NO)-sensitiven Guanylylzyklase (IC50 = 20 nM). In inkubierten Kleinhirnschnitten hemmt ODQ reversibel die NO-abhängige cGMP-Reaktion auf Glutamatrezeptor-Agonisten, ohne die NOS-Aktivität zu beeinträchtigen. Es bewirkt keine chemische NO-Inaktivierung, hemmt jedoch die cGMP-Bildung als Reaktion auf NO-Donatoren. ODQ hemmt weder die NO-vermittelte Makrophagen-Toxizität – ein Phänomen, das nicht mit cGMP zusammenhängt –, noch beeinflusst es die Aktivität der partikulären Guanylylzyklase oder der Adenylylzyklase.
Ein zellpermeabler, potenter und selektiver Inhibitor der Stickstoffoxid(NO)-sensitiven Guanylylzyklase (IC50 = 20 nM). In inkubierten Kleinhirnschnitten hemmt ODQ reversibel die NO-abhängige cGMP-Reaktion auf Glutamatrezeptor-Agonisten, ohne die NOS-Aktivität zu beeinträchtigen. Es bewirkt keine chemische NO-Inaktivierung, hemmt jedoch die cGMP-Bildung als Reaktion auf NO-Donatoren. ODQ hemmt weder die NO-vermittelte Makrophagen-Toxizität – ein Phänomen, das nicht mit cGMP zusammenhängt –, noch beeinflusst es die Aktivität der partikulären Guanylylzyklase oder der Adenylylzyklase.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
NO-sensitive Guanylylzyklase
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 20 nM gegen Stickstoffoxid(NO)-sensitive Guanylylzyklase
Warnhinweis
Toxizität: Reizstoff (B)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Wang, D., et al. 1998. J. Biol. Chem. 273, 33027.
Southam, E., et al. 1996. Br. J. Pharmacol. 119, 527.
Brunner, F., et al. 1995. FEBS Lett.376, 262.
Garthwaite, J., et al. 1995. Mol. Pharmacol.48, 184.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Maria Peleli et al.
Acta physiologica (Oxford, England), 239(1), e14021-e14021 (2023-08-09)
In extracerebral vascular beds cystathionine-gamma lyase (CSE) activity plays a vasodilatory role but the role of this hydrogen sulfide (H2 S) producing enzyme in the intracerebral arterioles remain poorly understood. We hypothesized a similar function in the intracerebral arterioles. Intracerebral