Wichtige Dokumente
420321
Sigma-Aldrich
KT5823
Highly specific, cell-permeable, reversible, and ATP-competitive inhibitor of protein kinase G (Ki = 234 nM).
Synonym(e):
KT5823
Größe auswählen
50 μG
CHF 152.00
100 μG
CHF 247.00
CHF 152.00
Voraussichtliches Versanddatum29. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
CHF 152.00
100 μG
CHF 247.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C29H25N3O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
495.53
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 152.00
Voraussichtliches Versanddatum29. April 2025
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: 1 mg/mL
DMF: soluble
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[n]21c3c4[n](c6c(c4c7c(c3c8c2cccc8)CN(C7=O)C)cccc6)[C@@H]5O[C@]1([C@@](C5)(OC)C(=O)OC)C
InChI
1S/C29H25N3O5/c1-28-29(36-4,27(34)35-3)13-20(37-28)31-18-11-7-5-9-15(18)22-23-17(14-30(2)26(23)33)21-16-10-6-8-12-19(16)32(28)25(21)24(22)31/h5-12,20H,13-14H2,1-4H3/t20-,28+,29+/m1/s1
InChIKey
QTYMDECKVKSGSM-YMUMJAELSA-N
Allgemeine Beschreibung
Hochspezifischer, zellpermeabler, reversiber und ATP-kompetitiver Inhibitor von Proteinkinase G (Ki = 234 nM).
Hochspezifischer, zellpermeabler, reversibler und ATP-kompetitiver Inhibitor von Proteinkinase G (Ki = 234 nM). Hemmt Proteinkinase C (Ki = 4,0 µ;M) und Proteinkinase A (Ki >;10,0 µ;M) bei höheren Konzentrationen.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
PKG
Produkt konkurriert mit ATP.
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Ziel Ki: 234 nM gegen Proteinkinase G
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Angaben zur Herstellung
Unmittelbar vor Gebrauch mit wässrigen Pufferlösungen verdünnen.
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Grider, J.R. 1993. Am. J. Physiol.264, G334.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Xinyu Zhang et al.
Cells, 11(23) (2022-12-12)
Spiral ganglion neurons (SGNs) are important for hearing, and their peripheral and central processes connect sensory cells of the Corti organ to the central nervous system. The resulting network forms a point-to-point auditory conduction. As a cardiac hormone, brain natriuretic
Lin Ding et al.
Frontiers in immunology, 14, 1139391-1139391 (2023-06-19)
MDSCs express SCHLAFEN 4 (SLFN4) in Helicobacter-infected stomachs coincident with spasmolytic polypeptide-expressing metaplasia (SPEM), a precursor of gastric cancer. We aimed to characterize SLFN4+ cell identity and the role of Slfn4 in these cells. Single-cell RNA sequencing was performed on