Fortfahren mit
A0673
Menschliches adrenocorticotropes Hormonfragment 18-39
≥97% (HPLC)
Synonym(e):
CLIP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
0.1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 193.00
0.5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 307.00
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 529.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C112H165N27O36
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
2465.67
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Assay:
≥97% (HPLC)
CHF 193.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
sterility
non-sterile
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)CC(NC(=O)C1CCCN1C(=O)C(Cc2ccccc2)NC(=O)C(C)NC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C(C)NC(=O)C(CO)NC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C(CC(O)=O)NC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C(C)NC(=O)CNC(=O)C(CC(N)=O)NC(=O)C3CCCN3C(=O)C(Cc4ccc(O)cc4)NC(=O)C(NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(NC(=O)C5CCCN5C(=O)C(N)CCCNC(N)=N)C(C)C)C(C)C)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)NC(Cc6ccccc6)C(O)=O
InChI
1S/C112H165N27O36/c1-56(2)48-72(100(163)125-70(37-41-86(148)149)97(160)133-77(111(174)175)51-63-24-14-11-15-25-63)129-103(166)79-28-20-46-138(79)109(172)75(49-62-22-12-10-13-23-62)131-93(156)61(9)121-95(158)68(35-39-84(144)145)123-92(155)60(8)122-102(165)78(55-140)134-98(161)71(38-42-87(150)151)126-101(164)74(53-88(152)153)128-96(159)69(36-40-85(146)147)124-91(154)59(7)120-83(143)54-119-94(157)73(52-82(115)142)130-104(167)80-29-21-47-139(80)110(173)76(50-64-31-33-65(141)34-32-64)132-107(170)89(57(3)4)135-99(162)67(27-16-17-43-113)127-106(169)90(58(5)6)136-105(168)81-30-19-45-137(81)108(171)66(114)26-18-44-118-112(116)117/h10-15,22-25,31-34,56-61,66-81,89-90,140-141H,16-21,26-30,35-55,113-114H2,1-9H3,(H2,115,142)(H,119,157)(H,120,143)(H,121,158)(H,122,165)(H,123,155)(H,124,154)(H,125,163)(H,126,164)(H,127,169)(H,128,159)(H,129,166)(H,130,167)(H,131,156)(H,132,170)(H,133,160)(H,134,161)(H,135,162)(H,136,168)(H,144,145)(H,146,147)(H,148,149)(H,150,151)(H,152,153)(H,174,175)(H4,116,117,118)
InChI key
ZYDMZKPAPSZILB-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... POMC(5443)
General description
Das adrenocorticotrope Hormon (ACTH) wird aus seinem Vorläufer Proopiomelanocortin (POMC) synthetisiert. Es wird vom Hypophysenvorderlappen als Reaktion auf das Corticotropin-releasing Hormone (CRH) aus dem Hypothalamus freigesetzt. Das ACTH codierende Gen ist auf dem menschlichen Chromosom 2q23.3 lokalisiert.
Application
Das menschliche adrenocorticotrope Hormonfragment 18-39 wird für die Matrix-unterstützte Desorption/Ionisation (MALDI)-TOF-MS und MALDI-MS verwendet.
Biochem/physiol Actions
Auf den paradoxen Schlaf von Ratten ausgeübte erleichternde Wirkung: stimuliert die Freisetzung von Insulin.
Das adrenocorticotrope Hormon (ACTH) stimuliert die Synthese und Freisetzung von Glucokortikoiden und Androgenen durch die cAMP-abhängige Proteinkinase durch einen G-Protein-gekoppelten Rezeptor in der Nebenniere. Die Überproduktion von ACTH führt zu einer deutlichen Hautpigmentierung.
Other Notes
Lyophilisiert aus 0,1 % TFA in H2O
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A0423A2407A1527
description
≥97% (HPLC)
description
≥97% (HPLC)
description
≥97% (HPLC)
description
≥97% (HPLC)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... POMC(5443)
Gene Information
human ... POMC(5443)
Gene Information
human ... POMC(5443)
Gene Information
human ... POMC(5443)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)