Merck
Z380059
Sigma-Aldrich
Breathe-Easy® Dichtungsmembran
polyurethane membrane with acrylic adhesive pre-cut to fit standard multiwell plates.
Synonym(e):
breathable sealing membrane, cell culture, microplates, microwell plates, multi-well plates, multi-well sealing film, plate sealers, plate sealing film, sealing film, tissue culture
About This Item
UNSPSC-Code:
41122410
NACRES:
NB.22
Materialien
rectangular transparent membrane (polyurethane)
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
piercable
Verpackung
pack of 100 ea
Hersteller/Markenname
Diversified Biotech BEM-1
Allgemeine Beschreibung
Die Membran ist permeabel für Sauerstoff, Kohlenstoffdioxid und Wasserdampf, und erzeugt separate, sehr gleichmäßige Mikrokulturgefäße aus einer Multiwell-Platte.
Die Membran wird als Sandwich verpackt geliefert. Die untere Papierdeckschicht schützt die Klebschicht und die obere Trägerplatte schützt die Außenfläche der stark nachgiebigen Membran, bis sie auf der Platte platziert wird und daran anhaftet. Die Deckschichten gewährleisten auch die Sterilität jeder einzelnen Membran. Der Klebstoff versiegelt sehr gut (im Gegensatz zu geformten Kunststoffabdeckungen), wodurch eine Agitation ohne Kreuzkontamination oder Eindringen von Mikroben möglich ist. Mit den meisten Ätzmitteln und organischen Lösungsmitteln kompatibel, stabil von −80 bis +100 °C.
Hinweis: Die Verwendung eines Brayers (Z380067, wird separat verkauft) wird empfohlen, um eine gleichmäßige Anhaftung sicherzustellen und das Entfernen der oberen Papierdeckschicht zu erleichtern.
  • Steril & nicht Zytotoxisch: Sterilisiert durch Gammabestrahlung (frei von Zytotoxinen)
  • Verhindert eine Kontamination: Folien eliminieren Well-zu-Well-Kontamination, Mikroben- und Virenkontamination, Verdunstung (außer atmungsaktive Membranen) und Verschüttungen der Probe
  • Perfekt bemaßt und konzipiert: 15,24 cm x 8,25 cm Rechtecke passen auf alle Mikrotiterplatten. Zwei eingekerbte Endlaschen sorgen für eine mühelose Positionierung und Entfernung der Folie
  • Wärmestabilität: Konzipiert, um einem großen Temperaturbereich standzuhalten
  • Leichte Probenentnahme: Durchstechbare Verschlussfolien ermöglichen eine leichte Entfernung von Proben mit einer Pipette
Leistungsmerkmale und Vorteile
Breathe-Easy® Membran:
  • Steril und nicht zytotoxisch: Sterilisiert durch Gammabestrahlung (frei von Zytotoxinen)
  • Verhindert eine Kontamination: Folien eliminieren Well-zu-Well-Kontamination, Mikroben- und Virenkontamination, Verdunstung (außer atmungsaktive Membranen) und Verschüttungen der Probe
  • Perfekt bemaßt und konzipiert: 15,24 cm x 8,25 cm große Rechtecke passen auf alle Mikrotiterplatten. Mit den zwei eingekerbten Endlaschen kann die Folie mühelos positioniert und entfernt werden
  • Wärmestabilität: Konzipiert, um einem großen Temperaturbereich standzuhalten
  • Leichte Probenentnahme: Durchstechbare Verschlussfolien ermöglichen eine leichte Entfernung von Proben mit einer Pipette
Rechtliche Hinweise
Breathe-Easy is a registered trademark of Diversified Biotech
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Victoria Hsiao et al.
ACS synthetic biology, 4(2), 150-161 (2014-05-23)
As a field, synthetic biology strives to engineer increasingly complex artificial systems in living cells. Active feedback in closed loop systems offers a dynamic and adaptive way to ensure constant relative activity independent of intrinsic and extrinsic noise. In this
Adithi R Varadarajan et al.
NPJ biofilms and microbiomes, 6(1), 46-46 (2020-11-01)
Pseudomonas aeruginosa MPAO1 is the parental strain of the widely utilized transposon mutant collection for this important clinical pathogen. Here, we validate a model system to identify genes involved in biofilm growth and biofilm-associated antibiotic resistance. Our model employs a
Teng Wang et al.
Nature communications, 11(1), 5589-5589 (2020-11-06)
Conjugative plasmids can mediate the spread and maintenance of diverse traits and functions in microbial communities. This role depends on the plasmid's ability to persist in a population. However, for a community consisting of multiple populations transferring multiple plasmids, the
Nathan A Sallee et al.
SLAS discovery : advancing life sciences R & D, 25(9), 1047-1063 (2020-07-28)
The identification of novel peptide hormones by functional screening is challenging because posttranslational processing is frequently required to generate biologically active hormones from inactive precursors. We developed an approach for functional screening of novel potential hormones by expressing them in
Filipe Pinto et al.
Nature communications, 11(1), 1529-1529 (2020-04-07)
Inteins are protein segments capable of joining adjacent residues via a peptide bond. In this process known as protein splicing, the intein itself is not present in the final sequence, thus achieving scarless peptide ligation. Here, we assess the splicing