Fortfahren mit
A9431
Ancymidol
BioReagent, suitable for plant cell culture
Synonym(e):
α-Cyclopropyl-α-(4-methoxyphenyl)-5-pyrimidinmethanol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 59.60
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 204.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H16N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
256.30
NACRES:
NA.72
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
10171502
EC Number:
235-814-7
MDL number:
Form:
powder
CHF 59.60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioReagent
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | plant: suitable
application(s)
agriculture
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(O)(C2CC2)c3cncnc3
InChI
1S/C15H16N2O2/c1-19-14-6-4-12(5-7-14)15(18,11-2-3-11)13-8-16-10-17-9-13/h4-11,18H,2-3H2,1H3
InChI key
HUTDUHSNJYTCAR-UHFFFAOYSA-N
General description
Ancymidol, a-cyclopropyl-a-(4-methoxyphenyl)-5-pyrimidinemethanol (EL-53 1), a plant growth retardant is a synthetic pyrimidine analogue. It is also a weak fungitoxic.
Application
Ancymidol has been used as the cytochrome P450 inhibitor to study its effects on Cyanidioschyzon merolae strain.
Biochem/physiol Actions
Ancymidol is a pyrimidine-class plant cell endocrine disruptor plant growth regulator that interferes with gibberellin and cellulose biosynthesis.
Ancymidol acts as a monooxygenase inhibitor. It is capable of interrupting gibberellin biosynthesis and growth in plants.[1]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
3252343563A6166
Ancymidol certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
43563
Ancymidol
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
form
powder
form
-
form
-
form
powder
product line
BioReagent
product line
PESTANAL®
product line
TraceCERT®
product line
-
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
-
application(s)
-
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ancymidol
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
A9431-100MG04061833402528
A9431-25MG04061833402535