A7888
Albumin aus Rinderserum
heat shock fraction, suitable for RIA, pH 5.2, ≥96%
Synonym(e):
Albumin Rinderserum, BSA, Cohn-Fraktion V, Rinderalbumin
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
bovine
Qualität
RIA grade
suitable for RIA
Assay
≥96%
Form
lyophilized powder
Mol-Gew.
~66 kDa
Aufgereinigt durch
heat shock fractionation
Verpackung
poly bottle of
Ursprung
USA origin
Methode(n)
blood typing: suitable
Verlust
≤5%
pH-Wert
5.2
Löslichkeit
water: soluble (40 mg/ml)
Eignung
suitable for insulin RIA procedures
UniProt-Hinterlegungsnummer
Fremdaktivität
BT virus, none detected
VSV virus, none detected
Lagertemp.
2-8°C
Angaben zum Gen
bovine ... ALB(280717)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- als Blockierungsmittel im Enzym-Immunoassay (ELISA)(154)
- als Bestandteil von Dulbeccos PBS Medium für die präantrale Follikelkultur(155)
- als Bestandteil von modifiziertem trisgepuffertem Medium (mTBM) für die Eizellenbefruchtung(156)
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Hitzeschockfraktioniert
- Für Radioimmunassays (RIA) geeignet
Vorsicht
Angaben zur Herstellung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable