Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
50 g | Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf | CHF 189.00 |
100 g | Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf | CHF 339.00 |
500 g | Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf | CHF 1'250.00 |
1 kg | Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf | CHF 2'240.00 |
Über diesen Artikel
CHF 189.00
Ab HEUTE lieferbarDetails
biological source
bovine
assay
≥98.5%
form
lyophilized
mol wt
Mr =68 kDa
packaging
pkg of 1 kg (10735108001), pkg of 100 g (10735086001), pkg of 50 g (10735078001), pkg of 500 g (10735094001)
manufacturer/tradename
Roche
origin
New Zealand origin
technique(s)
ELISA: suitable, Southern blotting: suitable, western blot: suitable
impurities
<0.0003 Lithium (Flame photometry), <0.001 Iron (bathophenanthraline), <0.002 P (inorganic), <0.003 Heavy metals (as Pb), <0.003 Magnesium (xylidyl blue), <0.005 Glycerol (enzyme), <0.006 potassium (Flame photometry), <0.02 Calcium ( o-cresolphthalein), <0.05 glucose (enzyme), <0.1 L-lactate, <0.15 chloride (mercurom), <0.5 Sodium (flame photometry), <100 microorganisms (organism/g), <5 water
absorption
≤0.4 at 550 nm
UniProt accession no.
foreign activity
Microorganisms <100 (Organism/g)
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
General description
Application
- Stabilisator zur Vermeidung von Proteolyse und Denaturierung von Enzymen und anderen Proteinen, insbesondere wenn die Proteine in niedrigen Konzentrationen vorliegen.[1]
- Pufferbestandteil in der Immunchemie, Biochemie, Zellbiologie oder Molekularbiologie
- Reduktionsmittel
- Proteinblocker zur Sättigung von Proteinbindunsstellen in ELISAs, Southern Blots und Western Blots[2]
- Supplement für Nährmedien, die einen Proteinzusatz erfordern
- Trägerprotein
- Standardprotein in der Gelelektrophorese und Proteinbestimmung[3]
Preparation Note
Analysis Note
Verunreinigungen: <0,5 % Na (flammenphotometrisch), <0,006 % K (flammenphotometrisch), <0,0003 % Li (flammenphotometrisch), <0,02 % Ca (o-Cresolphthalein), <0,003 % Mg (Xylidylblau), <0,003 % Schwermetalle (als Pb), <0,001 % Fe (Bathophenanthrolin), <0,002 % Pi, <0,05 % Glucose (enzymatisch), <0,005 % Glycerin (enzymatisch), <0,025 % L-Lactat (enzymatisch)
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| biological source bovine | biological source bovine serum | biological source bovine serum | biological source bovine serum |
| assay ≥98.5% | assay ≥98% (purity) | assay ≥98% (purity) | assay ≥98% (purity) |
| technique(s) ELISA: suitable, western blot: suitable, Southern blotting: suitable | technique(s) blood typing: suitable ( ) | technique(s) blood typing: suitable ( ) | technique(s) blood typing: suitable ( ) |
| origin New Zealand origin | origin USA origin | origin USA origin | origin USA origin |
| form lyophilized | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rinderserumalbumin Fraktion V
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?