Fortfahren mit
A0760
L-Azetidin-2-Carboxylsäure
≥99%
Synonym(e):
(S)-Azetidin-2-carbonsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 81.00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 137.00
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 232.00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 648.00
CHF 550.80
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H7NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
101.10
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
218-362-5
Beilstein/REAXYS Number:
80680
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
powder
CHF 81.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
SMILES string
OC(=O)[C@@H]1CCN1
InChI
1S/C4H7NO2/c6-4(7)3-1-2-5-3/h3,5H,1-2H2,(H,6,7)/t3-/m0/s1
InChI key
IADUEWIQBXOCDZ-VKHMYHEASA-N
General description
L-Azetidine-2-carboxylic acid is a non-protein amino acid and teratogenic agent. It is toxic in nature.
Application
L-Azetidine-2-carboxylic acid has been used as a:
  • collagen synthesis inhibitor
  • protein folding antagonist
  • as a standard in liquid chromatography-mass spectrometry
Biochem/physiol Actions
Azetidine-2-carboxylic acid (AZC) triggers protein aggregation or upregulates the expression of an aggregation-prone mutant protein, upon interference with nascent protein folding.
L-Azetidine-2-carboxylic acid is an inhibitor of collagen synthesis that is anti-angiogenic.
Vierring-Analog des L-Prolins
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A7275A721962840
description
≥99%
description
≥98% (TLC)
description
from non-animal source, meets EP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
description
crystallized, ≥98.0% (NT)
assay
≥99%
assay
≥98% (TLC)
assay
98.5-101.0%
assay
≥98.0% (NT)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)