Merck
654380
Sigma-Aldrich
Tunicamycin
from Strepomyces lysosuperficus, ≥98% (A+B+C+D, HPLC), powder, N-acetylglucosamine transferase, Calbiochem
Synonym(e):
Tunicamycin, Streptomyces lysosuperficus
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C39H64N4O16
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
844.94
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
product name
Tunicamycin, Streptomyces lysosuperficus,
Beschreibung
Tunicamycin, Streptomyces lysosuperficus
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (A+B+C+D, HPLC)
Form
powder
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL
DMF: soluble
pyridine: soluble
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C30H46N4O16/c1-11(2)5-4-6-16(38)32-19-23(43)20(40)14(47-29(19)50-28-18(31-12(3)36)22(42)21(41)15(10-35)48-28)9-13(37)26-24(44)25(45)27(49-26)34-8-7-17(39)33-30(34)46/h4,6-8,11,13-15,18-29,35,37,40-45H,5,9-10H2,1-3H3,(H,31,36)(H,32,38)(H,33,39,46)/b6-4+/t13?,14-,15-,18-,19-,20+,21-,22-,23-,24+,25-,26-,27-,28-,29-/m1/s1
InChIKey
ZHSGGJXRNHWHRS-PEALBESXSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein Nukleosid-Antibiotikum, das die N-verknüpfte Glykosylierung hemmt und die Bildung von N-glykosidischen Protein-Kohlenhydrat-Verbindungen blockiert. In vitro wirksam gegen grampositive Bakterien, Hefen, Pilze und Viren. Hemmt die Expression des funktionellen Thrombinrezeptors an humanen Lymphoblastoidzellen. Des Weiteren hemmt es die Thrombin-induzierte Ca2+-Mobilisierung in Zellen.
Ein Nukleosid-Antibiotikum, das die N-verknüpfte Glykosylierung hemmt und die Bildung von N-glykosidischen Protein-Kohlenhydrat-Verbindungen blockiert. In vitro wirksam gegen grampositive Bakterien, Hefen, Pilze und Viren. Hemmt die Expression des funktionellen Thrombinrezeptors an humanen Lymphoblastoidzellen. Des Weiteren hemmt es die Thrombin-induzierte Ca2+-Mobilisierung in Zellen. Verfügbar auch als 25-mM-Lösung in DMSO (Best.- Nr. 504570).
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
N-verknüpfte Glykosylierung
Sekundärziel
Thrombin-induzierte Ca2+-Mobilisierung in Zellen
Warnhinweis
Toxizität: Hochtoxisch & Karzinogen / Teratogen (I)
Angaben zur Herstellung
Wässrige Lösungen können aus DMSO-Stammlösungen durch Verdünnen in H₂O bei einem pH-Wert von 8,0 bis 10,0 oder mit entsprechenden Puffern bei einem pH-Wert >7,0 hergestellt werden.
Rekonstituierung
Nach der Rekonstituierung in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 2 Wochen haltbar.
Wässrige Lösungen können aus Stammlösungen in DMSO durch Verdünnen mit H₂O bei einem pH-Wert von 8,0 bis 10,0 oder mit entsprechenden Puffern bei einem pH-Wert > 7,0 (vorzugsweise >8,0) hergestellt werden.
Sonstige Hinweise
Aufgrund der Natur der in dieser Lieferung enthaltenen Gefahrgüter können zusätzliche Versandkosten erhoben werden. Bestimmte Größen sind ggf. von den Versandzuschlägen für Gefahrgüter ausgenommen. Um weitere Informationen über diese Versandzuschläge zu erhalten, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Vertrieb.
Tordai, A., et al. 1995. Biochem. Biophys. Res. Commun. 206, 857.
Price, B.D., et al. 1992. J. Cell Physiol.152, 545.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Phillip A Frankino et al.
iScience, 25(7), 104571-104571 (2022-07-06)
The deleterious potential to generate oxidative stress is a fundamental challenge to metabolism. The oxidative stress response transcription factor, SKN-1/NRF2, can sense and respond to changes in metabolic state, although the mechanism and consequences of this remain unknown. Here, we
Xiao Liu et al.
Neuron, 107(5), 854-863 (2020-07-09)
The xbp-1 mRNA encodes the XBP-1 transcription factor, a critical part of the unfolded protein response. Here we report that an RNA fragment produced from xbp-1 mRNA cleavage is a biologically active non-coding RNA (ncRNA) essential for axon regeneration in
Masato Miyake et al.
iScience, 24(12), 103448-103448 (2021-12-09)
The eIF2α phosphorylation-dependent integrated stress response (ISR) is a signaling pathway that maintains homeostasis in mammalian cells exposed to various stresses. Here, ISR activation in adipocytes improves obesity and diabetes by regulating appetite in a non-cell-autonomous manner. Adipocyte-specific ISR activation
Chunwen Li et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 25(4), 2013-2024 (2020-12-29)
Sepsis is a systemic inflammatory response to invading pathogens, leading to high mortality rates in intensive care units worldwide. Krüppel-like factor 4 (KLF4) is an important anti-inflammatory transcription factor. In this study, we investigate the anti-inflammatory role of KLF4 in
Wei Liu et al.
Molecular therapy. Nucleic acids, 24, 436-448 (2021-04-20)
Osteosarcoma is a bone tumor frequently diagnosed in children and young adults. Despite advances in chemotherapy and surgical resection, tumors metastasize in 30% of osteosarcoma patients. In addition, side effects caused by chemotherapeutic drugs, as well as the development of