Unfortunately, the elution buffer (B6803) is not available for individual purchase. However, we can provide the composition. It differs slightly from a standard TE buffer (typically 10 mM Tris and 1 mM EDTA pH 8.0) but can be easily prepared by combining Tris and EDTA with a slightly higher pH.
Wichtige Dokumente
G1N350
GenElute™ Mammalian Genomic DNA Miniprep Kit
sufficient for 350 purifications
Synonym(e):
GenElute™ Miniprep-Kits für genomische Säugetier-DNA, Miniprep für genomische Säugetier-DNA, GenElute
Größe auswählen
CHF 1’500.00
Voraussichtliches Versanddatum07. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 1’500.00
Voraussichtliches Versanddatum07. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Verwendung
sufficient for 350 purifications
Qualitätsniveau
Methode(n)
DNA purification: suitable
Lagertemp.
15-25°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Die Ausgangsmaterialien werden in einer chaotropen salzhaltigen Lösung lysiert, um die gründliche Denaturierung von Makromolekülen zu gewährleisten. Die Zugabe von Ethanol veranlasst die DNA dazu, zu binden, wenn das Lysat in einem Mikrozentrifugenröhrchen durch eine Siliziumdioxidmembran geschleudert wird. Nachdem die DNA gewaschen wurde, um die Verunreinigungen zu entfernen, wird sie in 200 μl einer Tris-EDTA-Lösung eluiert. Die erwartete Ausbeute an genomischer DNA variiert in Abhängigkeit von der Menge und Art des verwendeten Ausgangsmaterials. Die mit dem Kit aufgereinigte DNA weist ein A260/A280-Verhältnis von 1,6 bis 1,9 auf und kann bis zu 50 kb lang sein.
Die aufgereinigte genomische DNA ist für die direkte Verwendung in Downstream-Anwendungen wie Restriktionsverdau, PCR, Southern Blot und Sequenzierungsreaktionen bereit.
Anwendung
- Restriktionsendonukleaseverdau
- PCR
- Southern Blots
- Sequenzierungsreaktionen
- Klonen
- Ligation
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Erwartete Ausbeute: 25 μg aus 2 x 106 kultivierten Zellen; 30 μg aus 25 mg Gewebe
- Elutionsvolumen: 200–400 μl
- Benötigte Zeit: 20 Min. nach der Lyse
- A260/A280-Verhältnis: 1,6–1,9
- Mechanische Homogenisierung erforderlich: Nein
Prinzip
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Empfehlung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
The GenElute™ Blood Genomic DNA Kit Protocol provides a simple and convenient way to isolate pure genomic DNA from fresh or aged whole blood.
The GenElute Mammalian Genomic DNA Purification Kit Protocol describes the isolation of pure, high molecular weight DNA from a variety of mammalian sources.
Das Protokoll für das GenElute-Aufreinigungskit für genomische Säugetier-DNA beschreibt die Isolation von reiner DNA mit hoher Molekülmasse aus verschiedenen Säugetierquellen.
Einführung in Northern Blotting und Southern Blotting, bei denen es sich um beliebte Methoden zur Übertragung von Makromolekülen auf Membranen handelt. Dieser Artikel enthält außerdem ein Protokoll für Northern Blotting und ein Protokoll für Southern Blotting.
Verwandter Inhalt
GenElute Mammalian Genomic DNA Purification Kit isolates pure DNA from mammalian cells using a silica-based membrane in spin columns.
-
Is it possible to purchase the Elution Solution separately for the GenElute G1N350 kit, or can it be substituted with a different TE Buffer?