Wichtige Dokumente
92689
N-Acetyl-D-Galaktosamin-6-Phosphat
≥97.0% (HPLC)
Synonym(e):
N-Acetyl-D-chondrosamin-6-phosphat
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥97.0% (HPLC)
Form
crystalline
Farbe
light yellow
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](COP(O)(O)=O)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C8H16NO9P/c1-3(10)9-5-7(12)6(11)4(18-8(5)13)2-17-19(14,15)16/h4-8,11-13H,2H2,1H3,(H,9,10)(H2,14,15,16)/t4-,5-,6+,7-,8?/m1/s1
InChIKey
BRGMHAYQAZFZDJ-KEWYIRBNSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)