Fortfahren mit
A4394
N-Acetyl-D-glucosamine 6-phosphate sodium salt
≥98% (TLC)
Synonym(e):
GlcNAc-6-P Sodium Salt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 379.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H16NO9P · xNa+
Molekulargewicht:
301.19 (free acid basis)
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
CHF 379.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
natural (inorganic)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
impurities
<10% water (Karl Fischer)
color
white to light yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].CC(=O)NC1C(O)OC(COP(O)(O)=O)C(O)C1O
InChI
1S/C8H16NO9P.Na.H/c1-3(10)9-5-7(12)6(11)4(18-8(5)13)2-17-19(14,15)16;;/h4-8,11-13H,2H2,1H3,(H,9,10)(H2,14,15,16);;
InChI key
AILBPHCGSZBCSM-UHFFFAOYSA-N
Application
N-Acetyl-D-glucosamine 6-phosphate (GlcNAc-6P), an intracellular form of GlcNAc, is a substrate used to identify, differentiate and characterize N-acetyl-D-glucosamine-phosphate deacetylase(s).
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G487844001G5509
biological source
natural (inorganic)
biological source
-
biological source
synthetic
biological source
natural (inorganic)
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
-
solubility
water: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to almost colorless
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)