Wichtige Dokumente
88559
2,2′-Thiodiethanol
≥99.0% (GC)
Synonym(e):
2,2′-Thiobis-(ethanol), Bis-(2-hydroxyethyl)-sulfid, Thiodiethylenglycol, Thiodiglycol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99.0% (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.521
n20/D 1.5215 (lit.)
bp
164-166 °C/20 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−16 °C (lit.)
Dichte
1.221 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
OCCSCCO
InChI
1S/C4H10O2S/c5-1-3-7-4-2-6/h5-6H,1-4H2
InChIKey
YODZTKMDCQEPHD-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?