719749
2, 2′-Thiodiethanol-13C4
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
98% (CP)
Form
liquid
Methode(n)
bio NMR: suitable
bp
164-166 °C/20 mmHg (lit.)
Dichte
1.26 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
O[13CH2][13CH2]S[13CH2][13CH2]O
InChI
1S/C4H10O2S/c5-1-3-7-4-2-6/h5-6H,1-4H2/i1+1,2+1,3+1,4+1
InChIKey
YODZTKMDCQEPHD-JCDJMFQYSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable