Wichtige Dokumente
88461
2,3-Diaminonaphthalin
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
2,3-Naphthylendiamin, DAN
Empfohlene Produkte
Produktlinie
BioReagent
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
196-202 °C
Fluoreszenz
λex 364 nm; λem 406 nm in 0.5 M Na carbonate pH 10.0 (after derivatization with NaNO2 in 0.1 M HCl)
Eignung
suitable for fluorescence
SMILES String
Nc1cc2ccccc2cc1N
InChI
1S/C10H10N2/c11-9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10(9)12/h1-6H,11-12H2
InChIKey
XTBLDMQMUSHDEN-UHFFFAOYSA-N
Verpackung
Hinweis zur Analyse
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.