Wichtige Dokumente
251505-M
Sigma-Aldrich
DAF-2 DA
A cell-permeable derivative of DAF-2 that is hydrolyzed to DAF-2 by intracellular esterases.
Synonym(e):
DAF-2 DA
Größe auswählen
1 MG
CHF 1’020.00
CHF 1’020.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
CHF 1’020.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H18N2O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
446.41
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
NACRES:
NA.25
CHF 1’020.00
Check Cart for Availability
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solution
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
pale yellow
Fluoreszenz
λex ~495 nm
λem ~515 nm
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Nc1cc2c(cc1N)C(=O)OC32c4c(cc(cc4)OC(=O)C)Oc5c3ccc(c5)OC(=O)C
InChI
1S/C24H18N2O7/c1-11(27)30-13-3-5-16-21(7-13)32-22-8-14(31-12(2)28)4-6-17(22)24(16)18-10-20(26)19(25)9-15(18)23(29)33-24/h3-10H,25-26H2,1-2H3
InChIKey
PTSUYDXEEKDBQU-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein zellpermeables Derivat von DAF-2 (Katalognr. <;A href="http://www.emdbiosciences.com/products/EMD_BIO-251500">;251500<;/A>;), das von intrazellulären Esterasen zu DAF-2 hydrolysiert wird. Kann in der Fluoreszenzmikroskopie zur Messung der Echtzeit-Veränderung der NO-Werte in vivo verwendet werden.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Wird zur Messung der Echtzeit-Veränderung der NO-Werte verwendet
Warnhinweis
Toxizität: Reizstoff (B)
Physikalische Form
Eine 5 mM Lösung (1 mg/450 µ;l) in DMSO.
Rekonstituierung
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C).
Sonstige Hinweise
Berkels, R., et al. 2000. Cell Calcium27, 281.
Kojima, H., et al. 1998. Anal. Chem. 70, 2446.
Kojima, H., et al. 1998. Chem. Pharm. Bull. 46, 373.
Nakatsubo, N., et al. 1998. FEBS Lett. 427, 263.
Rechtliche Hinweise
Hergestellt von Daiichi Pure Chemicals Co., Ltd
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Flammpunkt (°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)