Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H18N2O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
446.41
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
4,5-Diaminofluorescein-Diacetat, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
lyophilized powder
storage condition
desiccated
color
colorless to white
solubility
DMSO: <2 mg/mL, H2O: <2 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1OC2(C3=C(OC4=C2C=CC(OC(C)=O)=C4)C=C(OC(C)=O)C=C3)C5=C1C=C(N)C(N)=C5
InChI
1S/C24H18N2O7/c1-11(27)30-13-3-5-16-21(7-13)32-22-8-14(31-12(2)28)4-6-17(22)24(16)18-10-20(26)19(25)9-15(18)23(29)33-24/h3-10H,25-26H2,1-2H3
InChI key
PTSUYDXEEKDBQU-UHFFFAOYSA-N
Application
4,5-Diaminofluorescein diacetate (DAF-2 DA) has been used as a fluorescent dye for NO (nitric oxide) detection.
Zelldurchdringender Fluoreszenzdetektor für Stickstoffmonoxid in lebenden Zellen.
Legal Information
DAF-2 wird hergestellt von Daiichi Pure Chemicals Co., LTD.
US Patent No. 5,874,590
US Patent No. 5,874,590
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?