82940
3-(2-Pyridyl)-5,6-di(2-furyl)-1,2,4-Triazin-5′,5′′-Disulfonsäure Dinatriumsalz
for spectrophotometric det. of Fe, ≥99.0%
Synonym(e):
5,5′-[3-(2-Pyridyl)-1,2,4-triazin-5,6-diyl]-difuran-2-sulfonsäure Dinatriumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (TLC)
≥99.0%
Form
crystals
Qualität
for spectrophotometric det. of Fe
Methode(n)
UV/Vis spectroscopy: suitable
SMILES String
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc(o1)-c2nnc(nc2-c3ccc(o3)S([O-])(=O)=O)-c4ccccn4
InChI
1S/C16H10N4O8S2.2Na/c21-29(22,23)12-6-4-10(27-12)14-15(11-5-7-13(28-11)30(24,25)26)19-20-16(18-14)9-3-1-2-8-17-9;;/h1-8H,(H,21,22,23)(H,24,25,26);;/q;2*+1/p-2
InChIKey
IVLSEFOVPQFJBB-UHFFFAOYSA-L
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?