661376
2,3-Diaminophenazin
90%
Synonym(e):
2,3-Phenazindiamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
90%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C
SMILES String
Nc1cc2nc3ccccc3nc2cc1N
InChI
1S/C12H10N4/c13-7-5-11-12(6-8(7)14)16-10-4-2-1-3-9(10)15-11/h1-6H,13-14H2
InChIKey
VZPGINJWPPHRLS-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable