Wichtige Dokumente
900503
Natriumcarbonat
anhydrous, powder or granules, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥99.5%
Synonym(e):
Calcinierte Soda, Kohlensäure Dinatriumsalz, Waschsoda
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
anhydrous
free-flowing
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for EPA 300
Produktlinie
Redi-Dri™
Assay
≥99.5%
Form
powder or granules
Verunreinigungen
≤0.005% silica
≤0.01% insolubles
Verlust
≤1.0% loss on heating, 285°C
pH-Wert
12 (25 °C, 106 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
851 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.003%
Kationenspuren
Ca: ≤0.03%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.005%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
SMILES String
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChIKey
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Verwandte Kategorien
Biochem./physiol. Wirkung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.
Verwandter Inhalt
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.