Wichtige Dokumente
51457
Harnstoff -Lösung
BioUltra, ~8 M in H2O
Synonym(e):
Carbamid, Carbonyldiamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
BioUltra
Qualitätsniveau
Konzentration
~8 M in H2O
Verunreinigungen
insoluble matter, passes filter test
≤0.005% formaldehyde (HCHO)
≤0.05% biuret
Brechungsindex
n20/D 1.40
pH-Wert
8.0-10.0 (25 °C)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
Kationenspuren
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
λ
neat
UV-Absorption
λ: 260 nm Amax: 0.03
λ: 280 nm Amax: 0.02
SMILES String
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
InChIKey
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... CA1(759) , CA2(760) , EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
rat ... Ppm1a(24666)
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?