Yes, GHS216 is indeed a smaller package size of GHS232, GHS280, and GHS3128.
Fortfahren mit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
4 g/L
technique(s)
microbe id | staining: suitable
pH
2.5-3.5
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
Application
Gill formulation No. 2 may be used for cytology and/or histology as a progressive or regressive stain depending on length of staining time.
Other Notes
4 g/L certified hematoxylin
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| concentration 4 g/L | concentration 4 g/L | concentration 4 g/L | concentration 4 g/L |
| application(s) hematology | application(s) hematology | application(s) hematology | application(s) hematology |
| form solution | form solution | form solution | form solution |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 500 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hematoxylin Solution, Gill No. 2
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
Is product GHS216 simply a smaller bottle of GHS232?