Fortfahren mit
50937
Guanidin -hydrochlorid -Lösung
BioUltra, ~8 M in H2O
Synonym(e):
Guanidiniumchlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
CH5N3 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
95.53
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3591990
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioUltra
Quality Segment
form
liquid
concentration
~8 M in H2O
impurities
insoluble matter, passes filter test
refractive index
n20/D 1.465
pH
4.5-7.5 (25 °C)
anion traces
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤1 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤1 mg/kg, Bi: ≤1 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Co: ≤1 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, Cu: ≤1 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, K: ≤20 mg/kg, Li: ≤1 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤1 mg/kg, Mo: ≤1 mg/kg, Na: ≤150 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, Sr: ≤1 mg/kg, Zn: ≤1 mg/kg
λ
neat
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.040, λ: 280 nm Amax: 0.025
application(s)
advanced drug delivery
SMILES string
Cl.NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H
InChI key
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Application
Guanidinhydrochlorid-Lösung findet Verwendung als Fixierungspuffer bei der Extraktion genomischer DNA zur Genomanalyse.
Biochem/physiol Actions
Guanidin‐HCl (Gnd-HCl) ist eine effiziente chaotrope Substanz, die häufig als Denaturierungsmittel bei der RNA-Isolierung, der Denaturierung von globulären Proteinen und für Rückfaltungsstudien eingesetzt wird. Er ist ein geeigneter Probenpuffer für die schnelle und effektive Elution von affinitätsgereinigten Proteinkomplexen und den anschließenden Schritt der Proteinverdauung.[1] Gnd-HCl kommt nicht in Proteomik-Experimenten zum Einsatz, da er die Trypsin-Aktivität bei niedrigen molaren Konzentrationen beeinträchtigt und in Kombination mit Natriumdodecylsulfat (SDS) zu Präzipitation neigt.[1] Gnd-HCl wird in der Regel verwendet, um Proteine aus Geweben zu extrahieren, die reich an Extrazellularmatrix (EZM)‐ sind, einschließlich Knochen, Knorpel, Ligament und Sehnen.[2]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
50933RDD001G3272
concentration
~8 M in H2O
concentration
-
concentration
-
concentration
-
product line
BioUltra
product line
BioUltra
product line
Redi-Dri
product line
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
400
application(s)
advanced drug delivery
application(s)
advanced drug delivery
application(s)
-
application(s)
advanced drug delivery
form
liquid
form
powder or crystals
form
-
form
crystalline powder
pH
4.5-7.5 (25 °C)
pH
4.5-6.0 (25 °C, 6 M in H2O)
pH
(25 °C, 4.6 - 6/573 g/L)
pH
(25 °C, 4.6 - 6/573 g/L)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Guanidin -hydrochlorid -Lösung
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)