Fortfahren mit
U7129
Harnstoff -Lösung
40 % (w/v) in H2O
Synonym(e):
Carbamid, Carbonyldiamid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH2CONH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
60.06
UNSPSC Code:
12352111
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
635724
eCl@ss:
32150917
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
non-sterile; sterile-filtered
Quality Segment
contains
0.1% benzoic acid as preservative
packaging
vial of 5 mL
concentration
40 % (w/v) in H2O
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
InChI key
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CA1(759), CA2(760), EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
rat ... Ppm1a(24666)
Application
Empfohlen für den Nachweis von Ureaseaktivität
Biochem/physiol Actions
Urea solution is primarily used for protein denaturation. It also increases solubility of hydrocarbons and reduce micelle formation. Urea solution at high concentration leads to the destabilization of amyloid β16−22 oligomers.
Preparation Note
Warm the refrigerated 40% urea solution to room temperature. Aseptically add 5 mL to 95 mL of sterile molten Urea Agar Base (Christensen). Mix well and dispense in sterile tubes.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
RDD034NIST2152U0600000
Harnstoff NIST® SRM® 2152, combustion calorimetric standard
NIST2152
Harnstoff
Harnstoff European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
U0600000
Harnstoff
description
40 % (w/v) in H2O
description
free-flowing, Redi-Dri, Bioreagent, ≥98%
description
NIST® SRM® 2152, combustion calorimetric standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
contains
0.1% benzoic acid as preservative
contains
-
contains
-
contains
-
sterility
non-sterile; sterile-filtered
sterility
-
sterility
-
sterility
-
Gene Information
human ... CA1(759), CA2(760), EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
rat ... Ppm1a(24666)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
packaging
vial of 5 mL
packaging
-
packaging
pkg of 25 g
packaging
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Harnstoff -Lösung
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Hallo, wieviel ml sind in dem VIAL?
    1 answer
    1. As mentioned in the 'PROPERTIES' section of the Product Detail Page, this product consists of 5 mL per vial.