Merck
51449C
SAFC
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium/stark modifiziert
with 4500 mg/L dextrose, with 110mg/L sodium pyruvate, without L-glutamine, without phenol red, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonym(e):
Dulbecco Modifiziertes Eagle-Medium – hoher Glucosegehalt, DME, DMEM
About This Item
UNSPSC-Code:
12352207
NACRES:
NA.75
Beschreibung
for research or for further manufacturing use
Sterilität
sterile-filtered
Form
liquid
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | stem cell: suitable
Komponenten
phenol red: no
glucose: high
sodium pyruvate: yes
L-glutamine: no
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium (DMEM) is a modification of Basal Medium Eagle (BME) that contains four-fold concentrations of the amino acids and vitamins. The original formulation contained 1000 mg/L of glucose and was used to culture embryonic mouse cells. Since then, it has been modified in several ways to support primary cultures of mouse and chicken cells, as well as a variety of normal and transformed cells. Each of these media offers a different combination of L-glutamine and sodium pyruvate. Additonally, the glucose levels have been raised to 4500 mg/L, contributing to the name "DMEM/High". Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium/High Modified has been used as a supplement in cell culture.
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium (DMEM) ist eine Modifikation des Basal Medium Eagle (BME) mit vierfacher Konzentration der Aminosäuren und Vitamine. Die ursprüngliche Formulierung enthielt 1000 mg/l Glucose und diente zur Kultivierung von embryonalen Mäusezellen. Seitdem wurde es auf verschiedene Arten modifiziert, um damit Primärkulturen von Mäuse- und Hühnerzellen sowie verschiedene normale und transformierte Zellen kultivieren zu können. Jedes dieser Medien enthält eine andere Kombination von L-Glutamin und Natriumpyruvat. Außerdem wurde die Glucosekonzentration auf 4500 mg/l erhöht, dieses Medium wird als „DMEM/High“ bezeichnet.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Whole-cell Escherichia coli lactate biosensor for monitoring mammalian cell cultures during biopharmaceutical production
Geors L, et al.
Biotechnology and Bioengineering, 114(6), 1290-1300 (2017)