Merck
475848
Sigma-Aldrich
MIF-Antagonist V, p425
The MIF Antagonist V, p425, also referenced under CAS 2610-05-1, controls the biological activity of MIF. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Synonym(e):
MIF-Antagonist V, p425, Natrium 6,6ʹ-(1E,1ʹE)-(3,3ʹ-Dimethoxybiphenyl-4,4ʹ-diyl)bis(Diazen-2,1-diyl)bis(4-Amino-5-Hydroxynaphthalin-1,3-Disulfonat)
Größe auswählen
2 G
CHF 157.00
CHF 157.00
Voraussichtliches Versanddatum26. März 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 G
CHF 157.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C34H24N6Na4O16S4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
992.80
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
NACRES:
NA.77
CHF 157.00
Voraussichtliches Versanddatum26. März 2025
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Farbe
blue
Löslichkeit
water: 25 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC1=C(C=CC(C(S(=O)(O[Na])=O)=C2)=C1C(N)=C2S(=O)(O[Na])=O)/N=N/C3=CC=C(C=C3OC)C4=CC(OC)=C(/N=N/C5=C(O)C6=C(C(S(=O)(O[Na])=O)=CC(S(=O)(O[Na])=O)=C6N)C=C5)C=C4
InChI
1S/C34H28N6O16S4.4Na/c1-55-23-11-15(3-7-19(23)37-39-21-9-5-17-25(57(43,44)45)13-27(59(49,50)51)31(35)29(17)33(21)41)16-4-8-20(24(12-16)56-2)38-40-22-10-6-18-26(58(46,47)48)14-28(60(52,53)54)32(36)30(18)34(22)42;;;;/h3-14,37-38H,35-36H2,1-2H3,(H,43,44,45)(H,46,47,48)(H,49,50,51)(H,52,53,54);;;;/q;4*+1/p-4/b39-21-,40-22+;;;;
InChIKey
UPKAWFACSJWKND-ZXFFUEEESA-J
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
MIF
Reversibel: ja
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Bai, F., et al. 2012. J. Biol. Chem.287, 30653.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable