Wichtige Dokumente
31670
Diethylether
≥99.8% (GC), contains 2, 6-di-tert-butyl-4-methylphenol as stabilizer, suitable for UV/Vis spectroscopy
Synonym(e):
Ether, Ethylether
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Diethylether, suitable for UV/Vis spectroscopy, ≥99.8% (GC)
Dampfdichte
2.6 (vs air)
Assay
≥99.8% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
320 °F
Enthält
2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol as stabilizer
Expl.-Gr.
36.5 %
Methode(n)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Brechungsindex
n20/D 1.3530 (lit.)
bp
34.6 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−116 °C (lit.)
Dichte
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
1 cm path, H2O reference
UV-Absorption
λ: 210 nm Amax: 0.8
λ: 230 nm Amax: 0.45
λ: 250 nm Amax: 0.12
λ: 280 nm Amax: 0.07
λ: 310 nm Amax: 0.005
SMILES String
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChIKey
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ersetzt durch
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-40.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-40 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)