216046
Hydrazin -sulfat (Salz)
ACS reagent, ≥99.0%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0%
Form
powder, crystals or chunks
Verunreinigungen
≤0.005% insolubles
Glührückstand
≤0.05%
pH-Wert
1.3 (52 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
254 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.005%
Kationenspuren
Fe: ≤0.001%
heavy metals: ≤0.002% (by ICP)
SMILES String
NN.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H4N2.H2O4S/c1-2;1-5(2,3)4/h1-2H2;(H2,1,2,3,4)
InChIKey
ZGCHATBSUIJLRL-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?