Merck
1.00921
Supelco
Diethylether
≥99.7% (GC), ACS reagent, contains 5-10 ppm 2, 6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT) as stabilizer, reag. Ph. Eur., reag. ISO, EMSURE®
Synonym(e):
Äther, Ether, Ethylether, Et2O, Ether, Ethylether
Größe auswählen
1 L
CHF 141.00
2.5 L
CHF 295.00
10 L
CHF 961.00
25 L
CHF 1’710.00
190 L
CHF 11’070.00
CHF 141.00
Voraussichtliches Versanddatum23. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 L
CHF 141.00
2.5 L
CHF 295.00
10 L
CHF 961.00
25 L
CHF 1’710.00
190 L
CHF 11’070.00
About This Item
Lineare Formel:
(CH3CH2)2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
74.12
Beilstein:
1696894
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191502
EG-Index-Nummer:
200-467-2
NACRES:
NA.05
bp:
34.6 °C (lit.)
CHF 141.00
Voraussichtliches Versanddatum23. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
Diethylether, for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Qualität
ACS reagent
for analytical purposes
Qualitätsniveau
Agentur
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Dampfdichte
2.6 (vs air)
Dampfdruck
587 hPa ( 20 °C)
Produktlinie
EMSURE®
Assay
≥99.7% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
320 °F
Wirksamkeit
1215 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Enthält
5-10 ppm 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT) as stabilizer
Expl.-Gr.
36.5 %
dilution
(for analytical testing)
Verunreinigungen
≤0.000015% Peroxide
≤0.00003% Chloride (Cl)
≤0.00003% Sulfate (SO4)
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0002 meq/g Titrable acid
≤0.001% Carbonyl compounds (as CO)
≤0.001% Carbonyl compounds (as HCHO)
≤0.005% Acetone (GC)
≤0.02% Ethanol (GC)
≤0.02% Methanol (GC)
≤0.03% Water
Abdampfrückstand
≤0.0005%
Farbe
clearAPHA: ≤10
Brechungsindex
n20/D 1.3530 (lit.)
bp
34.6 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−116 °C (lit.)
Übergangstemp.
flash point -40 °C
Dichte
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
Kationenspuren
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
SMILES String
CCOCC
Lagertemp.
15-25°C
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChIKey
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
EMSURE Lösungsmittel eignen sich für viele klassische Laboranwendungen und werden häufig in regulierten und höchst anspruchsvollen Laboranwendungen eingesetzt. EMSURE bietet die weltweit besten und umfassendsten Produktspezifikationen. Wir deklarieren unsere EMSURE Produktreihe gemäß der ACS, dem Reagenzienteil der Europäischen Pharmakopöe (Reag. Ph Eur) und ISO-Standards.
Anwendung
Diethylether wird als Lösungsmittel verwendet:
  • Für den Festphasenextraktionsprozess (SPE). [1]
  • Zur Reinigung von Strata Si-1-Kartuschen. [1]
Verlinkung
Discover EMSURE - to be more than sure!
Sonstige Hinweise
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Rechtliche Hinweise
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-40.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-40 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
EMSURE® Grade Inorganic Solvents and Reagents offer exceptional purity and quality control, ensuring reliable, compliant results for regulated analyses.
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What are the dimensions of this container and the related transfer equipment?
    1 answer
    1. The dimensions of the 10 L stainless steel drum include a height of 35 cm, a diameter of 24 cm, and a 2" opening. The withdrawal system is available as product 1.01114.0001, and the drum key can be found under product number 1.08803.0001.