Merck
14300
Sigma-Aldrich
Betain Monohydrat
≥99.0% (NT)
Synonym(e):
1-carboxy-n,n,n-trimethylmethanaminium hydroxide, 2-(trimethylammonio)acetate hydrate, glycine betaine hydrate
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3N+CH2COO- · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
135.16
Beilstein:
3626258
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51171529
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
Assay
≥99.0% (NT)
Form
solid
Löslichkeit
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O.C[N+](C)(C)CC([O-])=O
InChI
1S/C5H11NO2.H2O/c1-6(2,3)4-5(7)8;/h4H2,1-3H3;1H2
InChIKey
NJZRLXNBGZBREL-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Betainmonohydrat:
  • eignet sich zur Verwendung beim Verbessern der PCR-Amplifikation von GC-reichen DNA-Sequenzen, indem die Bildung von durch GC-reiche Regionen ausgelösten Sekundärstrukturen verringert wird
  • eignet sich zur Verwendung als Komponente von PCR-Reaktionsmischung
  • eignet sich zur Verwendung in einer Studie zum Identifizieren von Ausbeutesteigerern in der PCR
  • wurde zum Untersuchen der Stickstoffbilanz und der Nährstoffverdaulichkeit von Ferkeln eingesetzt, deren Ernährung einen Methionin-Mangel und nur wenige kompatible Osmolyte aufwies
  • wurde außerdem zum Vergleichen der Wirkung von Druck auf drei geschichtete Hydrate eingesetzt
Biochem./physiol. Wirkung
Als Endprodukt des oxidativen Metabolismus von Cholin fungiert Betain als allgemeiner Methylspender, insbesondere in einem untergeordneten Pfad der Methionin-Biosynthese. Es wird zur Behandlung der Homocystinurie eingesetzt, eines Defekts im übergeordneten Pfad der Methionin-Biosynthese.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Theodore Spilker et al.
Journal of clinical microbiology, 50(9), 3010-3015 (2012-07-13)
The genus Achromobacter currently is comprised of seven species, including Achromobacter xylosoxidans, an opportunistic and nosocomial pathogen that displays broad-spectrum antimicrobial resistance and is recognized as causing chronic respiratory tract infection in persons with cystic fibrosis (CF). To enable strain
M Kovárová et al.
Nucleic acids research, 28(13), E70-E70 (2000-06-28)
Tetramethylammonium (TMA) chloride, dimethyl sulfoxide and formamide are known to increase, under certain conditions, the specificity and efficiency of the polymerase chain reaction (PCR). We compared the ability of several TMA derivatives and some other reagents to increase the specificity
Cletus Nunes et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 93(1), 38-47 (2003-12-04)
The objectives were (1). to perform solid-state characterization of anhydrous betaine (A) and betaine monohydrate (M), (2). to develop a pressure differential scanning calorimetric (DSC) technique for the quantification of M when present as a minor component in a mixture
Russell D L Johnstone et al.
Acta crystallographica. Section B, Structural science, 65(Pt 6), 731-748 (2009-11-20)
We report the effect of pressure on the crystal structures of betaine monohydrate (BTM), L-cysteic acid monohydrate (CAM) and S-4-sulfo-L-phenylalanine monohydrate (SPM). All three structures are composed of layers of zwitterionic molecules separated by layers of water molecules. In BTM
Meike Eklund et al.
Archives of animal nutrition, 60(4), 289-300 (2006-08-23)
A balance experiment was carried out to investigate the effects of betaine monohydrate (BET) or betaine derived from condensed molasses solubles (CMS) as a substitute for methionine and choline on nitrogen (N) balance and total tract nutrient digestibility in weaned