Merck
B2754
Sigma-Aldrich
Betain Monohydrat
≥99%
Größe auswählen
500 G
CHF 350.00
1 KG
CHF 371.00
CHF 350.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 G
CHF 350.00
1 KG
CHF 371.00
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3N+CH2COO- · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
135.16
Beilstein:
3626258
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.83
CHF 350.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
synthetic
Assay
≥99%
Form
powder or crystals
Löslichkeit
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O.C[N+](C)(C)CC([O-])=O
InChI
1S/C5H11NO2.H2O/c1-6(2,3)4-5(7)8;/h4H2,1-3H3;1H2
InChIKey
NJZRLXNBGZBREL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Betain ist eine zwitterionische quaternäre Ammoniumverbindung, die vornehmlich in Tieren, Mikroorganismen und Pflanzen vorkommt. Es ist eines der Hauptbestandteile in mehreren Nahrungsmitteln wie Weizen, Schalentieren, Spinat und Zuckerrüben. Es wird auch als Trimethylglycin, Lycin, Glycinbetain und Oxyneurin bezeichnet. Betain ist ein Methylderivat von Glycin. Es hat eine Molekularmasse von 117,2.[1]
Anwendung
Betain-Monohydrat wird wie folgt verwendet:
  • in der Herstellung von KLA-Puffer für die Polymerasekettenreaktion (PCR)[2]
  • zur Untersuchung seiner Auswirkung auf Km und Vmax der menschlichen Aldose-Reduktase[3]
  • zur Untersuchung seiner Auswirkungen auf das Wachstum von A549-Lungenkrebs sowohl in vitro als auch in vivo[4]
Biochem./physiol. Wirkung
Als Endprodukt des oxidativen Metabolismus von Cholin fungiert Betain als allgemeiner Methylspender, insbesondere in einem untergeordneten Pfad der Methionin-Biosynthese. Es wird zur Behandlung der Homocystinurie eingesetzt, eines Defekts im übergeordneten Pfad der Methionin-Biosynthese.[5]
Betain, ein Osmolyt, schützt Zellen, Proteine und Enzyme vor Umweltbelastungen. Es fungiert auch als Methylspender, um in den Methioninzyklus einzugreifen.[1]
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Study of the effects of betaine and/or C-phycocyanin on the growth of lung cancer A549 cells in vitro and in vivo
Bingula R, et al.
Journal of Oncology, 2016 (2016)
Factors affecting counteraction by methylamines of urea effects on aldose reductase
Burg MB, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 96(11), 6517-6522 (1999)
Anirban Purohit et al.
Biophysical journal, 120(1), 73-85 (2020-11-23)
Sliding clamps are oligomeric ring-shaped proteins that increase the efficiency of DNA replication. The stability of the Escherichia coli β-clamp, a homodimer, is particularly remarkable. The dissociation equilibrium constant of the β-clamp is of the order of 10 pM in
Wnt-dependent β-catenin signaling is activated after unilateral ureteral obstruction, and recombinant secreted frizzled-related protein 4 alters the progression of renal fibrosis.
Surendran K, et al.
Journal of the American Society of Nephrology, 16(8), 2373-2384 (2005)
Stuart A S Craig
The American journal of clinical nutrition, 80(3), 539-549 (2004-08-24)
Betaine is distributed widely in animals, plants, and microorganisms, and rich dietary sources include seafood, especially marine invertebrates ( approximately 1%); wheat germ or bran ( approximately 1%); and spinach ( approximately 0.7%). The principal physiologic role of betaine is