Fortfahren mit
04668
O-Phospho-L-homoserin Lithiumsalz
≥95% (TLC)
Synonym(e):
O-Phosphono-L-homoserin Lithiumsalz, L-2-Amino-4-hydroxybuttersäure-4-phosphat Lithiumsalz, L-Homoserin-O-phosphat Lithiumsalz, H-Hse(PO3H2)-OH
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H10NO6P · xLi+
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
199.10 (free acid basis)
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (TLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -18.0±2.0°, c = 1 in H2O
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P](=O)(OCC[C@H](N)C(=O)O)(O)O
InChI
1S/C4H10NO6P/c5-3(4(6)7)1-2-11-12(8,9)10/h3H,1-2,5H2,(H,6,7)(H2,8,9,10)/t3-/m0/s1
InChI key
FXDNYOANAXWZHG-VKHMYHEASA-N
Biochem/physiol Actions
Metabolite in glycine, serine and threonine metabolism. In higher plants, O-phosphohomoserine represents a branch point between the methionine and threonine biosynthetic pathways.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
H65159314951086
L-Homoserin analytical standard
93149
L-Homoserin
description
≥95% (TLC)
description
-
description
analytical standard
description
≥96% (HPLC)
assay
≥95% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
-
assay
≥96% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
-
form
powder or crystals
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
optical activity
[α]/D -18.0±2.0°, c = 1 in H2O
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
[α]/D -29±3°, c = 0.2 in methanol
color
white to off-white
color
white to off-white
color
-
color
white
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. What are the recommended storage conditions before and after opening? If I prepare a stock solution, can it be stored? If yes, under what conditions and for how long?
    1 answer
    1. As mentioned in the 'PROPERTIES' section for this product, this item should be stored in -20°C before and after opening. The solution stability of this product has not been determined. However, various sources indicate stock solutions may be stored at -80°C for 6 months and at -20°C for 1 month.