Wichtige Dokumente
N0632
β-Nicotinamidadenin-Dinucleotid Natriumsalz
Synonym(e):
β-DPN, β-NAD, Coenzym 1, Cozymase, DPN, Diphosphopyridin-Nukleotid, NAD, Nadid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95% (HPLC)
≥95% (enzymatic)
≥95% (spectrophotometric assay)
Qualitätsniveau
Form
powder
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Na].NC(=O)C1=CC=C[N](=C1)C2OC(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC3OC(C(O)C3O)n4cnc5c(N)ncnc45)C(O)C2O
InChI
1S/C21H28N7O14P2.Na.H/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33;;/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,5-6H2,(H2,23,33)(H,34,35)(H,36,37)(H2,22,24,25);;
InChIKey
GSZRXOXBGUIRAU-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... ESR1(2099) , ESR2(2100)
Verwandte Kategorien
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)