03747
Ethylenglycol
BioUltra, ≥99.5% (GC)
Synonym(e):
1,2-Ethandiol
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
2.1 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
0.08 mmHg ( 20 °C)
Produktlinie
BioUltra
Assay
≥99.5% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
752 °F
Expl.-Gr.
15.3 %
Methode(n)
affinity chromatography: suitable
Verunreinigungen
insoluble matter, passes filter test
≤0.002% free acid (as CH3COOH)
≤0.1% water
Brechungsindex
n20/D 1.431 (lit.)
n20/D 1.431
bp
195-198 °C
mp (Schmelzpunkt)
−13 °C (lit.)
Dichte
1.113 g/mL at 25 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
Kationenspuren
Al: ≤0.5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤1 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES String
OCCO
λ
neat
UV-Absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.03
λ: 280 nm Amax: ≤0.01
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChIKey
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Kidney
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
239.0 °F - open cup
Flammpunkt (°C)
115 °C - open cup