Merck
1.09621
Supelco
Ethylenglycol
for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur,Reag. USP
Synonym(e):
Ethylenglycol, Glycol, 1,2-Ethandiol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C2H6O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
62.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191502
EG-Index-Nummer:
203-473-3
NACRES:
NA.05
Agentur
reag. Ph. Eur.
reag. USP
Qualitätsniveau
Dampfdruck
0.053 hPa ( 20 °C)
Produktlinie
EMSURE®
Assay
≥99.5% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
410 °C
Expl.-Gr.
3.2-15.3 % (v/v)
Verunreinigungen
≤0.00002% Chloride (Cl)
≤0.0003% Substances reducing potassium permanganate (as O)
≤0.001% Acidity (as CH3COOH)
≤0.005% Formaldehyde
Farbe
APHA: ≤10
Brechungsindex
n20/D 1.431-1.433
pH-Wert
6-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
197.6 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-14--10 °C
Übergangstemp.
flash point 111 °C
Dichte
1.11 g/cm3 at 20 °C
Kationenspuren
Fe: ≤0.00005%
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChIKey
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
EMSURE Lösungsmittel eignen sich für viele klassische Laboranwendungen und werden häufig in regulierten und höchst anspruchsvollen Laboranwendungen eingesetzt. EMSURE bietet die weltweit besten und umfangreichsten Produktspezifikationen. Wir erklären, dass unsere EMSURE Produkte den Anforderungen der ACS und des Reagenzienabschnitts des Europäischen Arzneibuchs (Reag. Ph Eur) sowie den ISO-Normen entsprechen.
Anwendung
Ethylenglykol wird als Lösungsmittel verwendet:
  • Bei der Dioden-Laserbasierten Erkennung von einzelnen Molekülen in Lösungen.
  • Als Reduktionsmittel bei der Synthese von Gold-Nanopartikeln.
Darüber hinaus wird Ethylenglycol auch als wichtige Vorstufe für Polyesterfasern und Harze verwendet.
Hinweis zur Analyse
Reinheit (GC): ≥ 99,5 %
Identität (IR): entspricht
Farbe: ≤ 10 Hazen
Acidität (als CH₃COOH): ≤ 0,001 %
Dichte (d 20 °C/20 °C): 1,113 - 1,115
Dichte (d 25 °C/25 °C): 1,10 - 1,12
Brechungsindex (n 20/D): 1,431 - 1,433
Schmelzpunkt: -14 - -10 °C
Siedepunkt: 196,5 - 198,5 °C
Chlorid (Cl): ≤ 0,00002 %
Fe (Eisen): ≤ 0,00005 %
Formaldehyd: ≤ 0,005 %
Kaliumpermanganat reduzierende Substanzen (als O): ≤ 0,0003 %
Verhalten gegen Schwefelsäure: entspricht
Sulfatasche: ≤ 0,005 %
Wasser: ≤ 0,1 %
Rechtliche Hinweise
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation markHealth hazard
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Kidney
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
239.0 °F - open cup
Flammpunkt (°C)
115 °C - open cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Diode laser based detection of single molecules in solutions
M S et al.
Chemical Physics Letters, 254, 223-228 (1996)
Room Temperature Surfactant-Free Synthesis of Gold Nanoparticles in Alkaline Ethylene Glycol
Ditte R R, et al.
Advanced Chemistry, 5, 900-911 (2023)
Verwandter Inhalt
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.