Fortfahren mit
1601565
USP
Lösungsmittelrückstände Klasse 2 - Ethylenglycol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Ethylenglycol -Lösung, Ethylenglykol in Dimethylsulfoxid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
3 x 1.2 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 389.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C2H6O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
62.07
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
CHF 389.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Residual Solvent Class 2 - Ethylene Glycol USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1265515PHR10461.09621
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
reagent grade
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
188.6 °F
flash_point_c
87.00 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)