Merck
221465
Sigma-Aldrich
Natriumhydroxid
ACS reagent, ≥97.0%, pellets
Synonym(e):
‘Caustic Soda’
About This Item
Lineare Formel:
NaOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
40.00
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1621
suitable for EPA 533
suitable for EPA 8327
suitable for EPA OTM-45
suitable for SM 4500 - NH3
Dampfdichte
>1 (vs air)
Dampfdruck
<18 mmHg ( 20 °C)
3 mmHg ( 37 °C)
Assay
≥97.0%
Form
pellets
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
titration: suitable
Verunreinigungen
≤0.001% N compounds
≤0.02% NH4OH ppt.
≤1.0% Na2CO3
mp (Schmelzpunkt)
318 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble 1,260 g/L at 20 °C
Dichte
2.13 g/cm3 at 20 °C
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.005%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
Kationenspuren
Fe: ≤0.001%
Hg: ≤0.1 ppm
K: ≤0.02%
Ni: ≤0.001%
heavy metals (as Ag): ≤0.002%
SMILES String
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChIKey
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Natriumhydroxid (NaOH), auch als Ätznatron bezeichnet, ist eine wasserlösliche anorganische Base und hat einen weiten industriellen Anwendungsbereich, wir Titration, Auflösungstests und im Impinger zum Entfernen von sauren Gasen. Es ist an der Oxidation von mittels Au/Aktivkohle oder Au/Graphit katalysiertem Glycerin beteiligt. Auch an lösungsmittelfreien Aldol-Kondensationsreaktionen wirkt es mit.
Anwendung
Natriumhydroxid (NaOH) wurde in den folgenden Verfahren eingesetzt:
  • Herstellung von Natrium-3,3′-bis(sulfonat)-4,4′-bis(chloracetamid)azobenzol (BSBCA) zur Verwendung in Protein-Quervernetzungstechniken.
  • Herstellung einer Elektrolytlösung zur Untersuchung der Wirkung der Elektrolytzusammensetzung auf die Umwandlung von CO2 zu CO durch elektrochemische Reduktion.
  • Herstellung eines CSK (Zytoskelett)-Puffers für die dreidimensionale Objektträgermethode zur Konservierung der 3D-Chromatinstruktur von testikulären Keimzellen.
  • Synthese von ZSM (Zeolite Socony Mobil).
Natriumhydroxid kann für die Bestimmung der spezifischen Oberfläche von kolloidaler Kieselsäure mittels Titration verwendet werden. Es kann für die direkte Oxidation von Natriumborhydrid verwendet werden, was mittels zyklischer und linearer Voltametrie, Chronoamperometrie und Chronopotentiometrie untersucht wurde. Es kann für die Herstellung von Citratpuffer und Boratpuffer verwendet werden. Es kann in den folgenden Synthesen eingesetzt werden:
  • Alkylaryl-Amidosulfobetaines
  • (3 -[4-teroctylphenoxyethoxyethoxyethyl]dimethylammonio-propansulfonat (XOSB)
  • Trisulfobetaines (TriSBn)
Natriumhydroxid kann als Basis in Titrationsmethoden,, Auflösungstests, pH-Wert-Einstellungen und im Impinger zum Entfernen von sauren Gasen verwendet werden.
Es kann in den folgenden Verfahren eingesetzt werden:
  • Umwandlung von Glycerin zu Glycerinsäure in Gegenwart eines Goldkatalysators.
  • Palladium-katalysierte Kreuzkupplungsreaktionen zwischen Vinyl-alkoxysilanen und Arylbromiden oder -chloriden zur Bildung von Styrolen.
Rechtliche Hinweise
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Light-mediated Reversible Modulation of the Mitogen-activated Protein Kinase Pathway during Cell Differentiation and Xenopus Embryonic Development.
Krishnamurthy VV, et al.
Journal of Visualized Experiments, 124, e55823-e55823 (2017)
Synthesis of zeolite socony mobil from blue silica gel and rice husk ash as catalysts for hydrothermal liquefaction.
Danardono AES and Mansur FA.
Journal of Engineering Science and Technology, 10(8), 982-993 (2015)
Satoshi H Namekawa
Journal of visualized experiments : JoVE, (83)(83), e50819-e50819 (2014-01-25)
During testicular germ cell differentiation, the structure of nuclear chromatin dynamically changes. The following describes a method designed to preserve the three-dimensional chromatin arrangement of testicular germ cells found in mice; this method has been termed as the three-dimensional (3D)
Ravi Bhardwaj et al.
Journal of the Air & Waste Management Association (1995), 59(11), 1331-1338 (2009-12-02)
The impact of different fly ash samples on mercury speciation in simulated flue gas at 140 degrees C was evaluated in this study. Experiments were conducted in a fixed bed reactor to determine the impact of fly ash morphological characteristics
Effect of Cations on the Electrochemical Conversion of CO2 to CO.
Thorson MR, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 160(1), F69-F74 (2013)
Verwandter Inhalt
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.