Merck
650463
Sigma-Aldrich
Dichlormethan
HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥99.9%, contains 50-150 ppm amylene as stabilizer
Synonym(e):
Methylenchlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
CH2Cl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
84.93
Beilstein:
1730800
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12190000
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.04
bp:
39.8-40 °C (lit.)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
HPLC Plus
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2.9 (vs air)
Dampfdruck
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
Assay
≥99.9%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
1223 °F
Enthält
50-150 ppm amylene as stabilizer
Expl.-Gr.
22 %
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Verunreinigungen
≤ 1.0 ppb Fluorescence (quinine) at 365 nm
≤0.01% water
Abdampfrückstand
≤0.0001%
Halogenhaltiger Rückstand
≤10 ng/L (as heptachlor epoxide)
Brechungsindex
n20/D 1.424 (lit.)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−95 °C (lit.)
Dichte
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV-Absorption
λ: 235 nm Amax: 1.0
λ: 240 nm Amax: 0.10
λ: 250 nm Amax: 0.02
λ: 300-400 nm Amax: 0.005
Eignung
suitable for residue analysis
SMILES String
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
InChIKey
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dichlormethan ist eine polare und stark flüchtige organische Verbindung (VOC, volatile organic compound), die für ihre vielseitige Verwendung in der Industrie bekannt ist, beispielsweise als Extraktionslösungsmittel und Metallreiniger sowie für Verbrauchsprodukte wie Klebstoffe, Schuhpflegemittel-Spray, Farbe und Klebstoffentferner.
Anwendung
Dichlormethan kann für Folgendes verwendet werden:
  • Extraktion von Neonikotinoiden aus Honigproben zusammen mit Acetonitril unter Verwendung einer dispersiven Flüssig-Flüssig-Mikroextraktion (DLLME)
  • Ultraschalllösungsmittelextraktion und Reinigung von gerösteten Kaffeeproben für die Analyse von 7 Pestizidrückständen mittels Flüssigchromatografie-Tandem-Massenspektrometrie (LC-MS/MS)
  • DLLME-basierte zusätzliche Vorkonzentration der Probenextrakte für die Analyse von drei Amphenicolen in Lebensmittelprodukten tierischen Ursprungs durch HPLC mit UV-Nachweis
  • Entfernen der organischen Phase aus erhaltenen Bodenprobenextrakten beim Bestimmen von zwei Sulfonylharnstoff-Herbiziden mittels HPLC
  • Prüfen von vier Extraktionslösungsmitteln bei der Entwicklung eines Verfahrens auf der Grundlage eines amperometrischen HPLC-Nachweises für die Analyse von drei Carbamatresten in flüssigen und festen Lebensmittelproben
  • Extraktion von Metrafenon aus Gemüseproben mittels Matrix-Festphasendispersion (MSPD) gefolgt von einer HPLC-Analyse
Für HPLC, Spektralphotometrie, Umweltanalytik geeignet
Verpackung
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Sonstige Hinweise
Analyse des Petizidrückstands (als Heptachlorepoxid) <10 ng/l
Pure-Pac® II-Behälter erfordern ein Micromatic MacroValve-Verbindungsstück zur Entnahme von Lösungsmitteln, Z560723.
Empfohlene Produkte
Entdecken Sie LiChropur Reagenzien – ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Rechtliche Hinweise
Pure-Pac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Jane A Mullaney et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 61(12), 3039-3046 (2013-03-07)
Glucosinolates from the genus Brassica can be converted into bioactive compounds known to induce phase II enzymes, which may decrease the risk of cancers. Conversion via hydrolysis is usually by the brassica enzyme myrosinase, which can be inactivated by cooking
Matthew J Walters et al.
Nature protocols, 2(7), 1825-1830 (2007-07-21)
A procedure for the preparation of optically pure alpha-keto-gamma-hydroxy carboxylic acids through stereospecific aldol addition catalyzed by pyruvate aldolases from the Entner-Doudoroff and the DeLey-Doudoroff glycolytic pathways is described. This highly versatile fragment serves as a precursor for a variety
Vitamin B12-mediated hydrodechlorination of dichloromethane by bimetallic Cu/Al particles.
Huang CC, et al.
Chemical Engineering Journal, 273, 413-420 (2015)
Dichloromethane photodegradation using titanium catalysts.
Tanguay JF, et al.
Tanguay JF, et al.
J. Catal., 117(2), 335-347 (1989)
Dichloromethane Detection Based on Near-Infrared Absorptive Sensing.
Han JH and Yoon SM
IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, 18(5), 1547-1552 (2012)
Artikel
Highly accurate HPLC-FLD method for evaluating 15 PAHs in olive oil using Ascentis® Express PAH HPLC column and SPE cleanup, following GB 5009.265-2021.
Protokolle
In the present study we demonstrate compliance of silica gel 60 F254 HPTLC plates with USP requirements, and how HPTLC plates are suitable for the Sildenafil citrate-Limit of Imidazole test.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf