494437
Methanol
≥99.93%, BioReagent
Synonym(e):
Methylalkohol
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Methanol, BioReagent, ≥99.93%
Dampfdichte
1.11 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Beschreibung
gradient analysis <= 0.005 254nm
Produktlinie
BioReagent
Assay
≥99.93%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
725 °F
Expl.-Gr.
36 %
Verunreinigungen
≤0.0002 meq/g Titr. base
≤0.0003 meq/g Titr. acid
≤0.02% (water)
Abdampfrückstand
<0.0003%
Farbe
APHA: <10
Brechungsindex
n20/D 1.329 (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−98 °C (lit.)
Löslichkeit
benzene: miscible(lit.)
ethanol: miscible(lit.)
water: miscible(lit.)
Dichte
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV-Absorption
λ: 203 nm Amax: 1.0
λ: 210 nm Amax: 0.60
λ: 220 nm Amax: 0.30
λ: 230 nm Amax: 0.15
λ: 240 nm Amax: 0.05
λ: 260-400 nm Amax: 0.01
Format
neat
SMILES String
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChIKey
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Angaben zur Herstellung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup