Merck
1.08543
Sigma-Aldrich
Ethyl alcohol, pure
≥99.8% (GC), for molecular biology
Synonym(e):
Ethylalkohol
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
46.07
Beilstein:
1718733
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191502
EG-Index-Nummer:
200-578-6
NACRES:
NA.22
product name
Ethanol, for molecular biology
Dampfdichte
1.59 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
44.6 mmHg ( 20 °C)
59 hPa ( 20 °C)
Assay
≥99.8% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
683 °F
Wirksamkeit
6200 mg/kg LD50, oral (Rat)
Expl.-Gr.
19 %, 60 °F
Verunreinigungen
DNAses (nicking-activity), none detected
RNAses, none detected
≤0.0001% Heavy metals (as Pb)
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
Farbe
colorless
Brechungsindex
n20/D 1.3600 (lit.)
pH-Wert
7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
78 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−114 °C (lit.)
Übergangstemp.
flash point 12 °C
Dichte
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChIKey
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
für die Molekularbiologie
Anwendung
Ethanol für die Molekularbiologie. CAS-Nr. 64-17-5, EG-Nummer 200-578-6.
Hinweis zur Analyse
Aussehen (Farbe)farblosAussehen (Beschreibung)klarReinheit (GC)≥ 99,8 %Acidität≤ 0,0002 meq/gAlkalität≤ 0,0002 meq/gSchwermetalle (als Pb)≤ 0,0001 %DNasen (Nicking-Aktivität)nicht nachweisbarRNasennicht nachweisbar
Fußnote
1Der Vertrieb und der Einsatz von Ethylalkohol in der Schweiz erfordert eine Lizenz der Eidgenössischen Alkoholverwaltung
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
55.4 °F
Flammpunkt (°C)
13 °C