Merck
8.22283
Supelco
Methanol
≥99.5% (GC), for preparative purposes, for synthesis, for cleaning, for extraction, for analytical purposes, EMPLURA®
Synonym(e):
Methylalkohol
About This Item
Lineare Formel:
CH3OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
32.04
Beilstein:
1098229
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
EG-Index-Nummer:
200-659-6
NACRES:
NB.21
product name
Methanol, EMPLURA®
Qualität
for analytical purposes
for cleaning
for extraction
for preparative purposes
for synthesis
Qualitätsniveau
Dampfdichte
1.11 (vs air)
Dampfdruck
128 hPa ( 20 °C)
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Produktlinie
EMPLURA®
Assay
≥99.5% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
725 °F
Wirksamkeit
5628 mg/kg LD50, oral (Rat)
17100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
36 %
Verunreinigungen
≤0.1% Water
Abdampfrückstand
≤0.0010%
Brechungsindex
n20/D 1.329 (lit.)
kinematic viscosity
0.54-0.59 cSt(20 °C)
bp
64.7 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−98 °C (lit.)
Übergangstemp.
flash point 9.7 °C
Dichte
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChIKey
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
EMPLURA® ist unsere kostengünstige Alternative zu hochreinen Qualitäten. Mit EMPLURA bieten wir eine Reihe von Lösungsmitteln für eine Vielzahl grundlegender Anwendungen in nicht regulierten Industrien und für weniger anspruchsvolle Anwendungen, präparative Laborarbeiten und Reinigungszwecke. EMPLURA Lösungsmittel bieten angemessene Spezifikationen mit den wichtigsten Parametern.
Hinweis zur Analyse
Reinheit (GC): ≥ 99,5 %
Identität (IR): entspricht
Dichte (d 20 °C/4 °C): 0,791–0,792
Abdampfrückstand: ≤ 0,0010 %
Wasser: ≤ 0,10 %
Verdunstungszahl: 1,9
Rechtliche Hinweise
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 7
1 of 7
Verwandter Inhalt
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.