Wichtige Dokumente
433314
Pyrophosphorsäure
technical grade
Synonym(e):
Diphosphorsäure
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Assay
≥94% (by NaOH, titration)
Form
liquid
solid
waxy solid
Methode(n)
ion chromatography: suitable
Verunreinigungen
≥20% H3PO4
SMILES String
OP(O)(=O)OP(O)(O)=O
InChI
1S/H4O7P2/c1-8(2,3)7-9(4,5)6/h(H2,1,2,3)(H2,4,5,6)
InChIKey
XPPKVPWEQAFLFU-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- As chemical activator in the preparation of activated carbon from leather waste.[1][2]
- To modify the surface of calcium hydroxyapatite in order to improve the surface functionality.[3][4]
- To modify the surface strontium aluminate nanoparticles potential applications in super-long time in vivo imaging.[5]
- Synthesis of bis(diisopropylammonium) dihydrogendiphosphate trihydrate (DIPAP).[6]
- Synthesis of novel 3-methoxybenzylammonium cation diphosphate.[7]
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?