Merck
34998
Sigma-Aldrich
Acetonitril
≥99.9%, HPLC Plus, suitable for IR spectroscopy, HPLC
Synonym(e):
ACN, Cyanomethan, Ethylnitril, Methylcyanid
About This Item
Lineare Formel:
CH3CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
41.05
Beilstein:
741857
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116105
eCl@ss:
39031501
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.03
product name
Acetonitril, HPLC Plus, ≥99.9%
Qualität
HPLC Plus
Qualitätsniveau
Dampfdichte
1.41 (vs air)
Dampfdruck
72.8 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.9%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
973 °F
Expl.-Gr.
16 %
baseline drift measuring range
≤12 mAU (210 nm)
Methode(n)
HPLC: suitable
IR spectroscopy: suitable
Verunreinigungen
≤0.0001% free alkali (as NH3)
≤0.0002% non-volatile matter
≤0.001% free acid (as CH3COOH)
≤0.01% water (Karl Fischer)
≤0.5 ppb fluorescence (quinine) at 254 nm
≤0.5 ppb fluorescence (quinine) at 365 nm
Halogenhaltiger Rückstand
10 ng/L (as heptachlor epoxide)
Brechungsindex
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−45 °C (lit.)
Dichte
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
HPLC-Gradient
≤0.2 mAU at 254 nm
≤1 mAU at 210 nm
λ
H2O reference
UV-Absorption
λ: 195 nm Amax: ≤0.10
λ: 200 nm Amax: ≤0.02
λ: 228 nm Amax: ≤0.005
λ: 235 nm Amax: ≤0.0044
λ: 250 nm Amax: ≤0.0044
λ: 400 nm Amax: ≤0.0044
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
SMILES String
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChIKey
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Acetonitril (MeCN) wird verbreitet als Lösungsmittel in verschiedenen Studien eingesetzt und weist eine hohe dielektrische Konstante (37,5) auf. Berichten zahlreicher Wissenschaftler zufolge wurden unterschiedliche Aufreinigungsmethoden eingesetzt, um verschiedene Acetonitril-Qualitätsgrade zur Verwendung in verschiedenen Studien (Polarographie, Spektroskopie usw.) zu erzeugen.
Anwendung
Acetonitril wurde zur Erstellung des Gradientensystems für den HPLC-Nachweis des polymeren Abbauprodukts Diphenylmethandiisocyanat verwendet.
UPLC Plus Acetonitril in neuer Qualität eignet sich für alle Anwendungen, einschließlich:
Massenspektrometrie, HPLC, TLC, GPC, UV, IR, GC, Pestizidrückstandsanalyse sowie RNA/DNA-Synthese und -Aufreinigung.
Verpackung
Angaben zur Herstellung
Produkt durch einen 0,2-μm-Filter filtriert
Sonstige Hinweise
Pure-Pac® II-Behälter erfordern eine Micromatic MacroValve-Kupplung zur Entnahme von Lösungsmitteln, Z560723.
Wichtiger Hinweis
  • Die Artikelnummer 34998-4X2.5L wird eingestellt. Bestellen Sie bitte stattdessen die Einzelflasche 34998-2.5L, die physikalisch identisch ist und genau dieselben Spezifikationen aufweist.
  • Die Artikelnummer 34998-6X1L wird eingestellt. Bestellen Sie bitte stattdessen die Einzelflasche 34998-1L, die physikalisch identisch ist und genau dieselben Spezifikationen aufweist.
Empfohlene Produkte
Entdecken Sie LiChropur Reagenzien – ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Rechtliche Hinweise
Pure-Pac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
35.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
2.0 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 3
1 of 3
H Haugen et al.
Journal of biomedical materials research. Part B, Applied biomaterials, 73(2), 229-237 (2005-03-10)
This article deals with enzyme-induced biodegradation behavior of thermoplastic polyether-urethane (TPU). Porous scaffolds were processed by a new foaming method applied in hot pressing and injection molding. The scaffolds were subsequently gamma sterilized. The samples were incubated with cholesterol esterase
Alexander David Ardianrama et al.
Journal of colloid and interface science, 552, 485-493 (2019-06-04)
Although triangular silver (Ag) nanoplates are intrinsically unstable, this characteristic has been taken advantage of in the development of a novel sensing platform. However, most of these applications have relied on halide ions as etchants. In the current work, we
Purification of acetonitrile.
Walter M and Ramaley L.
Analytical Chemistry, 45(1), 165-166 (1973)
Timo Glatter et al.
Molecular systems biology, 5, 237-237 (2009-01-22)
Protein complexes represent major functional units for the execution of biological processes. Systematic affinity purification coupled with mass spectrometry (AP-MS) yielded a wealth of information on the compendium of protein complexes expressed in Saccharomyces cerevisiae. However, global AP-MS analysis of
Divya Subramonian et al.
Journal of proteome research, 13(9), 3905-3918 (2014-07-30)
SUMOylation is an essential posttranslational modification and regulates many cellular processes. Dysregulation of SUMOylation plays a critical role in metastasis, yet how its perturbation affects this lethal process of cancer is not well understood. We found that SUMO-2/3 modification is