Wichtige Dokumente
22249
Ammoniumcer(IV)-nitrat
puriss. p.a., ACS reagent, ≥98.5% (RT)
Synonym(e):
CAN, Cer(IV)-ammoniumnitrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
puriss. p.a.
Assay
≥98.5% (RT)
Form
powder or crystals
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤200 mg/kg
Kationenspuren
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤10 mg/kg
Mg: ≤20 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES String
N.N.[Ce+4].O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Ce.2HNO3.4NO3.2H3N/c;6*2-1(3)4;;/h;2*(H,2,3,4);;;;;2*1H3/q+4;;;4*-1;;
InChIKey
WIBGOERAEYJBOT-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Als Katalysator für die Kondensationsreaktion zwischen 1,2-Diketonen und 1,2-Diaminen zur Bildung von Chinoxalinderivaten in Wasser.[6]
- Zusammen mit Iod für die direkte α-Iodierung/-Bromierung verschiedener Ketone zur Bildung der entsprechenden α-Iod/-Bromketone.[2]
- Als Reoxidans bei der Palladium-katalysierten Carbonylierung von Triarylstibinen zur Bildung von carbonylierten Produkten.[7]
- Als Oxidans für die selektive Oxidation aliphatischer oder aromatischer Sulfide zu Sulfoxiden unter milden heterogenen Bedingungen.[4]
- Zur Katalyse der Bildung von Arylthiocyanaten durch die Reaktion von Arenen mit Ammoniumthiocyanat.[8]
- Zusammen mit Kaliumbromid für die Bromierung von Alkenen in die entsprechenden Dibromide.[9]
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?