09719
Ammoniumeisen(II)-sulfat Hexahydrat
BioUltra, ≥99.0% (RT)
Synonym(e):
Eisen(II)-ammoniumsulfat, Mohrsches Salz
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
BioUltra
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (RT)
Verunreinigungen
insoluble matter, passes filter test
pH-Wert
2.5-4.0 (25 °C, 0.5 M in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
100 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, faintly yellow-green
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤20 mg/kg
Kationenspuren
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cr: ≤50 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe3+: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤100 mg/kg
Mn: ≤500 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤100 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES String
N.N.O.O.O.O.O.O.[Fe++].OS([O-])(=O)=O.OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.2H3N.2H2O4S.6H2O/c;;;2*1-5(2,3)4;;;;;;/h;2*1H3;2*(H2,1,2,3,4);6*1H2/q+2;;;;;;;;;;/p-2
InChIKey
MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?