Wichtige Dokumente
C3654
Ammoniumcer(IV)-nitrat
≥98% (titration)
Synonym(e):
Cer(IV)-ammoniumnitrat
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (titration)
Form
powder or crystals
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
pH-Wert
0.61 (20 °C, 111.11 g/L)
SMILES String
N.N.[Ce+4].O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Ce.2HNO3.4NO3.2H3N/c;6*2-1(3)4;;/h;2*(H,2,3,4);;;;;2*1H3/q+4;;;4*-1;;
InChIKey
WIBGOERAEYJBOT-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
1 of 4
Dieser Artikel | 215473 | 229547 | 221759 |
---|---|---|---|
assay ≥98% (titration) | assay ≥98.5% | assay ≥99.99% trace metals basis | assay ≥94.0% (with KMnO4, redox titration) |
Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
pH 0.61 (20 °C, 111.11 g/L) | pH - | pH - | pH - |
reaction suitability reagent type: oxidant | reaction suitability reagent type: oxidant | reaction suitability reagent type: oxidant | reaction suitability reagent type: catalyst |
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?